Learn More
Invitrogen™ DNA Polymerase I
Código de producto. 10043132
Click to view available options
Cantidad:
1000 U
250 U
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10043132
Marca: Invitrogen™ 18010025
Includes
1000 units of DNA polymerase in a storage buffer of 50mM potassium phosphate (pH 7.0), 100mM KCl, 1mM DTT, and 50% (v/v) glycerol. It is supplied at 5-10 units/μL.
ADN polimerasa con 5'→3' and 3'→5' actividades de exodesoxirribonucleasa
Pruebas de rendimiento y calidad
ensayo de endodesoxiribonucleasa; se determinó la eficiencia de la ADNasa dependiente de I con «nick translation».
Definición de la unidad
Una unidad incorpora 10 nMol de desoxirribonucleótido total en material precipitado en ácido en 30 min a 37 °C usando molde/cebador.
Condiciones de reacción de la unidad
50 mM de fosfato de potasio (pH 7.0), 6,7 mM de MgCl2, 1 mM de 2-mercaptoetanol, 80 μg/ml de molde/cebador, 32 μM de dTTP, 69 nM [3H]de dTTP y enzima en 100 μl durante 30 min a 37 °C. También incorpora nucleótidos biotinilados.
  • Aplicaciones: ADNasa dependiente de I con translación de mellas, síntesis de segunda cadena en la clonación de ADNc, relleno de salientes de 5’
  • Fuente: purificado a partir de E. coli que expresa el gen ADN polimerasa I en un plásmido
Clonación, clonación de enzimas de restricción
Order Info
Condición de envío:Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento 1000 unidades de ADN polimerasa en un tampón de almacenamiento de 50 mM de fosfato potásico (pH 7,0), 100 mM de KCl, 1 mM de DTT y 50 % (v/v) de glicerol. Se suministra en 5–10 unidades/µl.
Almacenar entre - 5 °C y - 30 °C.
Descripción ADN polimerasa
Polimerasa DNA Polymerase I
Actividad exonucleasa 3'-5', 5'-3'
Cantidad 1000 U
Condiciones de envío Hielo húmedo
Inicio en caliente No
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.