Learn More
Invitrogen™ DNA Polymerase I/DNase I
Descripción
Includes
ADN polimerasa I/ADNasa I contiene 0,5 unidades de ADN polimerasa I y 0,4 miliunidades de ADNasa I por microlitro.
- Aplicación: Etiquetado de ADN con nucleótidos radioetiquetados o biotinilados
- Fuente: La ADNasa I se purifica a partir de páncreas bovino; la ADN polimerasa I a partir de 964 nM de E. coli λ lisógeno
- Pruebas de rendimiento y calidad: Rendimiento probado en la reacción de translación de mellas
- Definición de la unidad: Una unidad de ADN polimerasa I en ausencia de ADNasa I incorpora 10 nMol de desoxirribonucleótido total en material precipitable en ácido en 30 min a 37°C utilizando un primer de plantilla
- Condiciones de reacción de la unidad: 50 mM de fosfato potásico (pH 7,5), 6,7 mM de MgCl2, 1 mM de 2-mercaptoetanol, 80 μg/ml de primer•de plantilla, 32 μM de dTTP, 69 nM de [3H]dTTP, y enzima en 100 μl durante 30 min a 37 °C
Clonación, clonación de enzimas de restricción
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | ADN polimerasa I/ADNasa I contiene 0,5 unidades de ADN polimerasa I y 0,4 miliunidades de ADNasa I por microlitro. Almacenar a -20 °C. |
| Descripción | ADN polimerasa |
| Polimerasa | DNA Polymerase I |
| Actividad exonucleasa | 3'-5', 5'-3' |
| Cantidad | 250 U |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Inicio en caliente | No |