Learn More
Invitrogen™ ADNasa I
Purificada a partir de páncreas bovino.
Marca: Invitrogen™ 18047019
196.31 EUR hasta el 2024-09-27
Use el código promocional "21650" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Includes: La ADNasa I se suministra como 1 vial que contiene 20 000 unidades a una concentración de entre 50 y 375 u/μl.
Descripción
- La ADNasa I (desoxirribonucleasa I) digiere ADN mono y bicatenario en oligodesoxirribonucleótidos que contienen 5' fosfato.
- La ribonucleasa se ha reducido a niveles no detectables
- La actividad específica de la ADNasa I se suele incluir en un intervalo de 10.000 a 25.000 unidades/mg.
Para la extracción de ADN a partir de preparaciones de ARN, utilice ADNasa I con grado de amplificación (Mfr. Cat. 18068-015).
Eliminación de ADN de preparaciones de proteínas, ADN de traducción de nick, que genera fragmentos aleatorios para secuenciación de dideoxia, PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
De 50 a 375 U/μl | |
Hielo húmedo | |
20.000 U |
La ADNasa I se suministra como 1 vial que contiene 20 000 unidades a una concentración de 50 a 375 U/μl. Almacenar en el congelador (de - 5° a - 30 °C). | |
ADNasa | |
ADNasa I |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.