Learn More
Invitrogen™ Plant DNAzol™ Reagent
Código de producto. 11598836
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. 11598836
Marca: Invitrogen™ 10978021
Aislamiento de ADN genómico de alta calidad a partir de una amplia variedad de muestras vegetales
El reactivo Plant DNAzol™ es un reactivo orgánico listo para su uso formulado para el aislamiento de ADN genómico de alta calidad a partir de una amplia variedad de muestras vegetales.
  • Uso permitido para un amplio espectro de material vegetal
  • Aislamiento rápido del ADN genómico
Análisis y purificación de ARN y ADN, extracción de ADN, purificación de ADN genómico, ADNg de hongos y plantas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Isolation Technology Extracción orgánica
Tipo de muestra Plantas
Volumen de elución 70 μL
Tipo de producto final ADN genómico
Para utilizar con (aplicación) PCR, Southern Blotting, secuenciación, Clonación
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tiempo de prueba 60 min
Producción ≤300 μg
Cantidad de material de partida 0.1 g
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.