Learn More
Invitrogen™ Reactivo DNAzol™ para el aislamiento de ADN genómico a partir de muestras sólidas y líquidas
Aislamiento de ADN genómico a partir de muestras sólidas y líquidas
Marca:  Invitrogen™ 10503027
Código de producto. 11558626
  • 434.00€ / 100 ml
Explore más ofertas especiales
Includes: 1 frasco (100 ml)
Descripción
Descripción
El reactivo DNAzol es un reactivo orgánico completo y listo para su uso de origen animal, vegetal, de levadura y bacteriano. El procedimiento del reactivo DNAzol se suele poder realizar en unos 10–30 minutos con recuperaciones de ADN del 70–100 %.
  • Versátil: Puede usarse con un amplio espectro de materiales de muestra
  • Eficaz: Aislamiento rápido y alta recuperación de ADN genómico
  • Aislamiento eficaz de ADN genómico a partir de diversos tipos de muestras
  • Aislamiento rápido y alta recuperación de ADN genómico
  • Empleo del ADN aislado para diversas aplicaciones posteriores
Análisis y purificación de ARN y ADN, extracción de ADN, purificación de ADN genómico, ADNg de tejido y células animal
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Contenido: 1 frasco (100 ml)
Almacenar de 15 °C a 30 °C.
Células, tejido, Plant, Tissue, Yeast
ADN genómico
No compatible con alto rendimiento (manual)
Temperatura ambiente
Bacteria: ≤107 cells or 0.1 mL
Cells: ≤107
Plant: ≤50 mg
Tissue: ≤50 mg
Yeast: ≤107 cells or 0.1 mL
Extracción orgánica
Varies
PCR, Southern Blotting, secuenciación, Clonación
100 mL
30 min
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ Reactivo DNAzol™ para el aislamiento de ADN genómico a partir de muestras sólidas y líquidas > 100 ml