Learn More
Invitrogen™ Ácido carboxílico Dynabeads™ MyOne™
Los grupos de ácido carboxílico de superficie permiten la formación de unión de amida covalente a proteínas/péptidos a través de grupos de aminas primarias o de sulfhidrilo
195.00€ - 704.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8° C). |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de proteínas |
Tipo de producto | Ácido carboxílico |
Volumen de elución mín | 5 μl |
Formato | Gránulos en solución |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10563775
|
Invitrogen™
65011 |
2 ml |
195.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10503375
|
Invitrogen™
65012 |
10 ml |
704.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Los gránulos presentan una química de unión rápida y una baja unión inespecífica de los ácidos nucleicos. Los oligonucleótidos aminomodificados, los anticuerpos u otros ligandos se pueden acoplar fácilmente a los gránulos. Se requiere activación mediante carbodiimida. Los gránulos Dynabeads MyOne de 1 μm tienen una gran superficie, una alta capacidad, una eficaz atracción magnética y una lenta tasa de sedimentación durante la incubación. Los productos MyOne están diseñados a medida para su uso en protocolos automatizados en los que un alto rendimiento es crucial. Para utilizar con cualquier tipo de muestra.
- Ideal para su uso como soporte sólido en ensayos de diagnóstico in vitro
- Captura de secuencias específicas de ADN/ARN, proteínas o cualquier otro analito
- Alta movilidad magnética y baja tasa de sedimentación
- Concentración: 10 mg/mL
Purificación de proteínas hidrófobas/hidrófilas, purificación de proteínas y péptidos, aislamiento y análisis de complejos de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, interacciones proteínas-proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar en el refrigerador (2–8° C). | |
Ácido carboxílico | |
Gránulos en solución | |
Dynabeads™, MyOne™ | |
Cualquier tipo de muestra | |
Ácido carboxílico |
Aislamiento y purificación de proteínas | |
5 μl | |
Compatible con alto rendimiento | |
Calidad para investigación | |
Temperatura ambiente | |
1 μm |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.