Learn More
Invitrogen™ Ligante de biotinas Dynabeads™
Gránulos superparamagnéticos de 2,8μ m que ligan los anticuerpos biotinilados (u otros ligandos biotinilados)
Marca: Invitrogen™ 11047
731.00 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Includes: 5 ml de Dynabeads recubiertos con estreptavidina recombinante.
Descripción
El ligante de biotinas Dynabeads aísla células de cualquier especie (por ejemplo, humanos, ratones, ratas, primates no humanos y líneas celulares).
- Funciona con todos los tipos de células de cualquier muestra y de cualquier especie.
- Reducción o aislamiento positivo rápido y eficaz de cualquier célula objetivo mediante un anticuerpo primario biotinilado para los ensayos moleculares secuencia abajo.
- Obtenga células puras e intactas utilizando una mezcla de anticuerpos biotinilados para reducir las células no deseadas.
- Capacidad: Procesa aproximadamente 2 x 109 células en total
- Tipo de célula: Todas las células de todas las especies
- Método de aislamiento: Agotamiento, aislamiento negativo o aislamiento positivo
- Viabilidad de salida: >95%
- Reactividad: Todas las especies
- Tipo de muestra: Sangre, PBMC, digestiones de tejido
- Material de partida (n.º de células): 1 x 107 PBMC por aislamiento
- Especie diana: Todas las especies
Adaptable a las distintas estrategias de aislamiento
Útiles para muchos tipos de muestras
Análisis celular, aislamiento celular, aislamiento y expansión celular, aislamiento celular humano, aislamiento celular de ratón, aislamiento celular secundario
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Todas las células de todas las especies | |
Ligante de biotina | |
Procesa ∼2x10^9 células en total | |
DYNAL™, Dynabeads™ | |
5 mL | |
PBMC, digestiones de tejido, sangre | |
1 x 10^7 PBMC por aislamiento | |
2,8 μm |
Este producto contiene: 5 ml de Dynabeads™ con revestimiento de estreptavidina recombinante. Almacenar a 2-8° C |
|
Agotamiento, aislamiento negativo o aislamiento positivo | |
>95% | |
Calidad para investigación | |
Todas las especies | |
Temperatura ambiente | |
Todas las especies |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.