Learn More
Invitrogen™ Epoxi Dynabeads™ M-270
Gránulos superparamagnéticos de 2,8 μm que contienen grupos de epoxi de superficie
Marca:  Invitrogen™ 14302D
1376.00 EUR hasta el 2024-11-30
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10727313
  • 1720.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes: 60mg Dynabeads M-270 Epoxy, approx. 6.7 x 107 beads/mg, supplied as a freeze-dried powder.
Descripción
Descripción
Los gránulos de epoxi Dynabeads M-270 se unen de forma covalente a los grupos de aminoácidos primarios o de sulfhidrilos en proteínas y péptidos, por lo que constituyen la opción ideal para el acoplamiento de anticuerpos, péptidos, proteínas intactas y enzimas funcionales. Estos gránulos de pH neutro hidrófilos presentan una unión inespecífica extremadamente baja de proteínas y colorantes, lo que reduce la necesidad de agentes bloqueantes. Además, los gránulos de epoxi Dynabeads M-270 no contienen detergente Tween y, por lo tanto, son ideales para su uso en análisis de espectrometría de masas (MS). Para utilizar con cualquier tipo de muestra.
  • Ideales para la inmunoprecipitación (IP) de proteínas y complejos de proteínas
  • La separación magnética suave y rápida y los tiempos de incubación cortos permiten la identificación de complejos lábiles y transitorios
  • El acoplamiento de anticuerpos covalente a los gránulos Dynabeads evita la coelución del anticuerpo con la proteína objetivo
Purificación de proteínas hidrófobas/hidrófilas, aislamiento de orgánulos, visualización de fagos, purificación de proteínas y péptidos, aislamiento y análisis de complejos de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, interacciones proteínas-proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Contiene: 300 mg de epoxi Dynabeads™ M-270, ∼6,7 × 107 gránulos/mg, suministrados como polvo liofilizado
Almacenamiento: 2 °C a 8 °C
5 μl
Compatible con alto rendimiento
Calidad para investigación
Cualquier tipo de muestra
Epoxi
Gránulo de epoxi
Liofilizado
DYNAL™, Dynabeads™
300 mg
Temperatura ambiente
2,8 μm