Learn More
Invitrogen™ Estreptavidina Dynabeads™ M-270
Método de referencia para el aislamiento y la manipulación de ácidos nucleicos y anticuerpos biotinilados u otros ligandos y dianas biotinilados.
Marca: Invitrogen™ 65306
2079.00 EUR hasta el 2025-03-28
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Includes: Dynabeads are supplied in PBS, pH 7.4 with 0.01% Tween™-20 and 0.02% NaN3 added as preservatives
Descripción
La alta afinidad de unión de la interacción entre estreptavidina y biotina (Kd=10-15) se utiliza en un gran número de aplicaciones.
- Aislamiento rápido y directo de moléculas biotiniladas
- Protocolos flexibles con cinética de reacción de fase líquida suave y eficaz.
- Baja unión inespecífica de nucleótidos y ácidos nucleicos
- Agregación baja de tampones de hibridación con alto contenido en sal
- Idóneo para aplicaciones de ácidos nucleicos con exigencias extremas
- Baja unión inespecífica de proteínas pequeñas y con carga negativa
- La producción sigue un proceso validado conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales para productos sanitarios
- Muy adecuado para protocolos automatizados
- Diámetro de microesferas: 2,8 μm
- Capacidad de unión (biotina libre): Gránulos de 650-1350 pmoles/mg
- Concentración: 10mg/mL
- Compatible con alto rendimiento
- Tipo de muestra: Cualquier tipo de muestra
ChIP con micromatrices de ADN, biología de la cromatina, inmunoprecipitación de cromatina (ChIP), purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, inmunoprecipitación, purificación de proteínas y péptidos, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, ARNi, investigación de epigenética y de ARN no codificante, purificación de ADN o ARN específica de secuencia, purificación de ARN/ADN vírico
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Poliestireno magnético | |
10 mg⁄ml, 10 mg/mL | |
Recombinant streptavidin covalently coupled to Dynabeads | |
Magnetic Beads | |
Cualquier tipo de muestra | |
Capture of Biotinylated Targets | |
Dynabeads™ | |
10 ml | |
For Research Use Only | |
Estreptavidina | |
Monosized 2.8 μm (CV <5%) |
Brown | |
Dynabeads (2,8 µm) con estreptavidina recombinante acoplada covalentemente. Se suministra en PBS con NaCl de 0,14 M, pH 7,4 y azida sódica al 0,02 %. Almacenar a: 2–8° C. |
|
Microesferas en suspensión | |
2,8 μm | |
KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets | |
Compatible con alto rendimiento | |
Estreptavidina | |
Temperatura ambiente | |
ISO9001 and ISO13485 | |
Ácido carboxílico, hidrófilo |