Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ M-280 Streptavidin
Para aislamiento y manipulación de ácidos nucleicos, anticuerpos u otros ligandos y dianas biotinilados.
Marca: Invitrogen™ 60210
Descripción
Dynabeads se emplea rutinariamente en más de 25.000 instrumentos de IVD en todo el mundo y son conocidas por su reproducibilidad excepcional (dentro y entre lotes) y su capacidad de automatización. La fuerte afinidad de unión de la interacción entre estreptavidina y biotina (Kd=10-15) se utiliza en un gran número de aplicaciones.
- Aislamiento rápido y directo de cualquier molécula biotinilada
- Gránulos de baja carga y neutros, óptimos para la unión de fragmentos de ADN, proteínas, péptidos y anticuerpos.
- Protocolos flexibles con cinética de reacción de fase líquida suave y eficaz.
- Protocolos biomagnéticos que se adaptan fácilmente a las plataformas automatizadas
- Alta reproducibilidad entre lotes que garantiza unos resultados uniformes en la aplicación
- Diámetro de microesferas: 2,8 µm
- Concentración: 10mg/mL
- Compatible con alto rendimiento
- Tipo de muestra: Cualquier tipo de muestra
- Diámetro: 2,8°m, con una monocapa, no una multicapa, de estreptavidina recombinante con acoplamiento covalente a la superficie y bloqueada con BSA
- Estos gránulos muestran una rápida cinética de reacción en fase líquida.
- Aplicaciones clave: Preparación de muestras de 2 a 5 kb para la secuenciación de bibliotecas de pares de acoplamiento, el aislamiento de proteínas de unión de ARN y ADN, la inmovilización de grandes fragmentos de ADN, la purificación de productos de secuenciación y la captura específica de ácidos nucleicos
- Dynabeads™ se emplea rutinariamente en más de 25.000 instrumentos de IVD (diagnóstico in vitro) en todo el mundo.
- de 650 a 900 pmol de biotina libre
- ∽200 pmol de péptidos biotinilados
- ∽10 µg de IgG biotinilada
- ∽10 µg de ADNbc
- ∽ 200 pmol de oligonucleótidos ss
Purificación de anticuerpos, ChIP con micromatrices de ADN, biología de la cromatina, inmunoprecipitación de cromatina (ChIP), purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, inmunoprecipitación, visualización de fagos, purificación de proteínas y péptidos, análisis y aislamiento de complejos de proteínas, precipitación de complejos de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, RNAi, investigación de epigenética y ARN no codificante, secuenciación de Sanger, secuenciación, purificación de reacción de secuenciación
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Gránulos de 650-900 pmoles/mg | |
Este producto contiene: Dynabeads™ (2.8µ m) con estreptavidina recombinante acoplada covalentemente. Se suministra en PBS, pH de 7,4 con 0,1 % de BSA y 0,02 % de azida sódica. Almacenar a: 2 °C a 8 °C. |
|
Microesferas en suspensión | |
Estreptavidina | |
Cualquier tipo de muestra | |
Activado por tosilo, hidrófobo |
10 mg⁄ml, 10 mg/mL | |
Estreptavidina | |
Compatible con alto rendimiento | |
DYNAL™, Dynabeads™ | |
Temperatura ambiente | |
2,8 μm |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.