Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ SILANE Genomic DNA Kit
Para una extracción y aislamiento de ADN genómico de sangre completa humana altamente predecible y uniforme, siguiendo un protocolo de separación simple.
Marca: Invitrogen™ 37012D
412.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Includes: Dynabeads MyOne; SILANE (5 ml, 40 mg/ml, ver referencia 370-02D para otras características), tampones de unión/lavado/elución y un protocolo optimizado para el aislamiento de ADN genómico. El contenido del kit es suficiente para 96 aislamientos.
Descripción
Aísla la producción lineal de ADN en relación con el número de glóbulos blancos presentes en la muestra. Los gránulos de 1 μm Dynabeads presentan una química de la superficie optimizada similar a la sílice y un área de la superficie muy específica, lo que ofrece una cinética eficaz y gran sensibilidad en la captura de ácidos nucleicos. Su tamaño y superficie uniformes garantizan resultados reproducibles y un rendimiento mejorado en comparación con las partículas magnéticas de otros proveedores. Otras partículas suelen presentar una distribución del intervalo de tamaños, una superficie y una capacidad de unión aleatorias, lo que puede comprometer la reproducibilidad de los resultados. Los gránulos Dynabeads poseen los altos estándares de la prestigiosa Dynal en cuanto a la reproducibilidad tanto dentro de los lotes como entre ellos y a la capacidad de automatización.
- Unión muy predecible por mg de gránulos.
- Rango lineal de rendimiento de ADN relativo al recuento de glóbulos blancos
- Alta integridad y pureza del ADN aislado
- Aísla 10 μg de ADN de una muestra de sangre de 350 μl usando 2 mg de Dynabeads (50 μl)
- Más rápido que las columnas de centrifugación
- Más rentable a pesar de presentar el mismo rendimiento que las columnas de centrifugación.
- Fácilmente automatizable (baja tasa de sedimentación + alta movilidad magnética).
- Aislamiento de ADN genómico
- De muestras de sangre fresca/congelada y células
- De sangre con una amplia gama de anticoagulantes
- Muy adecuado para ensayos automatizados
- Kit independiente disponible para el aislamiento de ADN/ARN vírico
- Compatible con alto rendimiento
- Diana de purificación: ADN genómico
Opciones de validación y personalización (partículas, tampón, protocolo o formato) disponibles para OEM.
Desarrollo de ensayos IVD basados en gránulos, IVD de ácido nucleico basado en gránulos, clínico, purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, desarrollo diagnóstico, purificación de ADN genómico, desarrollo de pruebas de diagnóstico molecular, ADNg de sangre (escala media, 100 μl-1 ml), ADNg de sangre (escala pequeña, < 100 μl)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Kit de ADN genómico SILANE | |
El kit contiene: Dynabeads™ MyOne™ SILANE (5 ml, 40 mg/ml, ver referencia 370-02D para otras características), tampones de unión/lavado/elución y un protocolo optimizado para el aislamiento de ADN genómico. El contenido del kit es suficiente para 96 aislamientos. Almacenar a: De 2 a 8 °C. |
|
Compatible con alto rendimiento | |
1 μm | |
ADN genómico | |
Temperatura ambiente |
Sangre | |
Clonación | |
Gránulo magnético | |
DYNAL™, Dynabeads™ | |
96 Preps |
Seguridad y manipulación
- Dynabeads SILANE Genomic DNA Kit
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Guanidine hydrochloride