Learn More
Invitrogen™ Estreptavidina C1 Dynabeads™ MyOne™
Referente excepcional para el aislamiento y la manipulación de ácidos nucleicos y anticuerpos biotinilados u otros ligandos y dianas biotinilados
Marca:  Invitrogen™ 65001
583.10 EUR hasta el 2025-03-28
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10099482
  • 686.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes: Dynabeads™ are supplied in PBS, pH 7.4 with 0.01% Tween™-20 and 0.02% NaN3 added as preservatives.
Descripción
Descripción
Estas microesferas uniformes y superparamagnéticas son de 1 μm de diámetro, con una monocapa (en lugar de una multicapa) de estreptavidina recombinante unida covalentemente a la superficie. Esto hace que la gran mayoría de los sitios de unión de biotina estén disponibles estéricamente para la unión, no solo de biotina libre, sino también de ligandos y objetivos biotinilados. Son hidrófilos, con carga negativa, y muestran una rápida cinética de reacción en fase líquida. Su superficie definida y específica permite disfrutar de una captura, separación y posterior manipulación de gran eficacia. La monocapa de estreptavidina garantiza unas fugas insignificantes, mientras que la ausencia de exceso de estreptavidina adsorbida garantiza la uniformidad de los lotes y la reproducibilidad de los resultados. Las microesferas Dynabeads MyOne de 1 μm tienen una gran superficie, una alta capacidad, una eficaz atracción magnética y una lenta tasa de sedimentación durante la incubación. Diseñados a medida para su uso en protocolos automatizados en los que un alto rendimiento es crucial. El producto posee altos estándares en cuanto a la reproducibilidad (dentro y entre lotes) y la capacidad de automatización, al tiempo que mejora la fiabilidad de los resultados.
  • La muy elevada afinidad de unión de la interacción entre estreptavidina y biotina (Kd=10-15) se utiliza en un gran número de aplicaciones
  • Aislamiento rápido y directo de cualquier molécula biotinilada
  • Protocolos flexibles con cinética de reacción de fase líquida suave y eficaz.
  • Idóneo para aplicaciones de ácidos nucleicos con exigencias extremas
  • Unión inespecífica de nucleótidos y ácidos nucleicos muy baja
  • Baja unión inespecífica de proteínas pequeñas y con carga negativa
  • Su pequeño y uniforme tamaño ofrece una gran área de superficie por mg de microesferas y la consecuente gran capacidad para la molécula diana.
  • Baja tasa de sedimentación con un alto contenido de hierro, lo que garantiza una rápida separación magnética
  • Protocolos biomagnéticos que se adaptan fácilmente a las plataformas automatizadas
  • Alta reproducibilidad entre lotes que garantiza unos resultados uniformes en la aplicación.
  • La producción sigue un proceso validado conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales para productos sanitarios
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, inmunoprecipitación, purificación de proteínas y péptidos, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, ARNi, investigación de epigenética y de ARN no codificante, purificación de ADN o ARN específica de secuencia, purificación de ARN/ADN vírico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Poliestireno magnético
10 mg/mL
Recombinant streptavidin covalently coupled to Dynabeads
Magnetic Beads
Cualquier tipo de muestra
Capture of Biotinylated Targets
Conjugado de estreptavidina
Temperatura ambiente
Microesferas de >2500 pmoles/mg
ISO9001 and ISO13485
Ácido carboxílico, hidrófilo
Brown
Dynabeads™ se suministra en PBS, pH 7,4 con Tween™-20 al 0,01 % y NaN3 al 0,09 %. Almacenar entre 2 y 8°C
Microesferas en suspensión
1 μm
KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets
Compatible con alto rendimiento
2 mL
Biotina
For Research Use Only
Estreptavidina
CV < 5 %