Learn More
Invitrogen™ Estreptavidina T1 Dynabeads™ MyOne™
La estreptavidina T1 Dynabeads MyOne es el referente en el aislamiento y la manipulación de ácidos nucleicos biotinilados, anticuerpos u otros ligandos y objetivos biotinilados.
Marca: Invitrogen™ 65601
665.00 EUR hasta el 2025-02-21
Use el código promocional "24115" para aplicar la oferta.
Includes: Se suministran en PBS, pH 7.4 con BSA al 0.1 % y NaN3 al 0.02 % añadidos como conservante.
Descripción
Estos gránulos uniformes y superparamagnéticos poseen un diámetro de 1 μm, con una monocapa (y no una multicapa) de estreptavidina recombinante unida covalentemente a la superficie y bloqueada mediante seroalbúmina bovina (BSA). La monocapa de estreptavidina hace que la gran mayoría de los sitios de unión de biotina estén disponibles estéricamente para la unión, no solo de biotina libre, sino también de ligandos y objetivos biotinilados. Las microesferas muestran una rápida cinética de reacción en fase líquida. Su superficie definida y específica permite disfrutar de una captura, separación y posterior manipulación de gran eficacia. La monocapa de estreptavidina garantiza unas fugas insignificantes, mientras que la ausencia de exceso de estreptavidina adsorbida garantiza la uniformidad de los lotes y la reproducibilidad de los resultados. Las microesferas Dynabeads MyOne de 1 μm tienen una gran superficie, una alta capacidad, una eficaz atracción magnética y una lenta tasa de sedimentación durante la incubación. Diseñados a medida para su uso en protocolos automatizados en los que un alto rendimiento es crucial.
- La muy elevada afinidad de unión de la interacción entre estreptavidina y biotina (Kd=10-15) se utiliza en un gran número de aplicaciones
- Aislamiento rápido y directo de cualquier molécula biotinilada
- Protocolos flexibles con cinética de reacción de fase líquida suave y eficaz.
- Microesferas de baja carga y neutras, óptimas para la unión de proteínas, péptidos y anticuerpos
- Su pequeño y uniforme tamaño ofrece una gran área de superficie por mg de microesferas y la consecuente gran capacidad para la molécula diana.
- Baja tasa de sedimentación con un alto contenido de hierro, lo que garantiza una rápida separación magnética
- Protocolos biomagnéticos que se adaptan fácilmente a las plataformas automatizadas
- Alta reproducibilidad entre lotes, lo que garantiza resultados uniformes
Inmunoprecipitación, purificación de péptidos y proteínas, precipitación de complejos de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, ARNi, investigación de epigenética y de ARN no codificante
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Poliestireno magnético | |
10 mg/ml | |
Recombinant streptavidin covalently coupled to Dynabeads | |
Magnetic Beads | |
Cualquier tipo de muestra | |
Gran capacidad de procesamiento | |
Dynabeads™, MyOne™ | |
2 ml | |
Recombinante | |
Gránulos de 950-1500 pmoles/mg | |
ISO9001 and ISO13485 | |
Activado por tosilo, hidrófobo |
Brown | |
Este producto contiene: Dynabeads™ (1µ m) con estreptavidina recombinante acoplada covalentemente. Se suministra en PBS, pH de 7,4 con 0,1 % de BSA y 0,02 % de NaN3. Almacenar a: 2°C a 8°C |
|
Microesferas en suspensión | |
1 μm | |
KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets | |
Compatible con alto rendimiento | |
Conjugado de estreptavidina (Fluorescente) | |
Temperatura ambiente | |
Biotina | |
For Research Use Only | |
Estreptavidina | |
CV <5 % |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.