Learn More
Invitrogen™ SampleRack (for DynaMag™-2 magnet)
Soporte para tubos/gradilla para imán DynaMag-2
Marca: Invitrogen™ 12322D
130.05 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Includes: Un SampleRack de copolímero acrílico. Capacidad para 16 tubos de microcentrífugas
Descripción
Esta gradilla de plástico extraíble se suministra con el imán DynaMag-2.
- Admite 16 tubos de microcentrífuga de 1,5 ml
- Los tubos se mantienen en el SampleRack, antes, durante y después del aislamiento
- Cuando manipule varias muestras en paralelo, utilice SampleRacks adicionales para aumentar la capacidad
- Con dos gradillas, mantenga hasta 16 tubos en el mismo SampleRack durante el procedimiento de aislamiento de Dynabeads, colocando y extrayendo la gradilla en el imán según sea necesario
- El SampleRack se puede colocar en un banco de trabajo, en un refrigerador o en una incubadora
Análisis celular, aislamiento celular, expansión y aislamiento celulares, purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, inmunoprecipitación, imanes para aislamiento celular, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, purificación de ADN o ARN específico de secuenciación, purificación de reacción de secuenciación
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Gradilla para muestras | |
DynaMag™-2 | |
Each |
Contiene un SampleRack de copolímero acrílico. Capacidad para 16 tubos de microcentrífugas Almacenar a una temperatura de entre 4° y 30 °C. | |
DynaMag™ | |
Temperatura ambiente |