Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ NGS™ 0.8% Agarose Gels
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15324064
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 geles
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
15324064 10 geles paquete de 10
1 options
Código de producto. 15324064
Marca: Invitrogen™ A25798
Diseñado para proporcionar una electroforesis rápida, cómoda y fácil
Los geles de agarosa E-Gel NGS al 0,8 % son geles de agarosa autónomos y prefundidos diseñados para proporcionar una electroforesis rápida, cómoda y sencilla. Cada gel de agarosa E-Gel está listo para su uso con agarosa, electrodos y tinción de gel de ADN SYBR Safe envasados dentro de un casete transparente de 11 pocillos, fácil de abrir, con luz UV y azul. La tinción SYBR Safe se puede visualizar con luz azul, lo que minimiza el daño al ADN y permite una supervisión segura y en tiempo real de la migración del ADN mediante el sistema de electroforesis E-Gel Power Snap.
Fácil acceso al gel
Para abrir el casete de gel se debe utilizar la espátula para geles, lo que permite acceder fácilmente al gel para la escisión de bandas específicas o transferirlo a una membrana para el análisis de Southern blot.
Aparatos para la ejecución y la visualización
Los geles E-Gel NGS requieren el sistema de electroforesis E-Gel Power Snap para ejecutar y visualizar el gel en tiempo real.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Compatible Ladders Marcador de ADN E-Gel™ Plus de 1 kb
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Porcentaje del gel 0,8%
Tipo de gel E-Gel
Tipo de producto Gel de agarosa
Intervalo de separación De 800 bp a 10 kb
Tipo de tinción SYBR™ Safe
Pocillos 11 pocillo
Características ecológicas Menos peligroso
Cantidad 10 geles
Diseño del pocillo Peine simple