Learn More
Invitrogen™ Geles de agarosa E-Gel™ EX, 2%
Geles prefundidos y de rápida resolución con 11 pocillos y formato apertura
Marca: Invitrogen™ G401002
181.05 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21745" para aplicar la oferta.
Requires : Requieren el sistema E-Gel iBase™ Power para su ejecución y el transiluminador en tiempo real E-Gel Safe Imager™ para visualizar en tiempo real la migración de la muestra.
Descripción
Invitrogen E-Gel EX precast agarose gels are designed for ultrasensitive and convenient DNA and RNA sample electrophoresis in as little as 10 to 20 minutes. Each E-Gel agarose gel cassette contains all components and stain required for efficient gel separation and analysis–just load your samples and run. E-Gel agarose gels are ideal for analyzing PCR products, restriction digests, and plasmid preparations, or for DNA fragment library analysis. E-Gel agarose gels are also suitable for a quick check of RNA samples.
- Contienen una tinción fluorescente de ácido nucleico exclusiva (excitación: 490 nm, emisión: 520 nm) que se puede ver con luz azul, lo que minimiza los daños en el ADN y permite detectar hasta 1 ng de ADN por banda
- Separación completa (por peso molecular) en 10 minutos
- Supervisión en tiempo real de la migración del ADN sin los peligros que implica la luz UV
- Fácil acceso al gel para extraer bandas de ADN o transferirlo a las membranas para el análisis de Southern blot
- Muestra una sensibilidad más de cinco veces mayor que los geles comparables que contienen bromuro de etidio, lo que permite el uso de menos muestra por electroforesis.
- Análisis rápido de muestras de ARN para verificar su integridad antes de proceder con la aplicación posterior
- Para abrir el cassette de gel se debe utilizar la cuchilla de gel, lo que permite acceder fácilmente al gel para la escisión de bandas específicas o transferirlo a una membrana para el análisis de southern blot
- Formato de pocillos con peine simple
- Tipo de muestra: ADN bicatenario (ADNbc), ARN monocatenario
- Volumen de la muestra; 20μl
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Marcador E-Gel™ Plus Express de 1 kb, marcadores de ARN Century™-Plus | |
2% | |
Gel de agarosa EX | |
De 50 bp a 2 kb | |
11 pocillo | |
10 geles por paq. | |
ADN doble (ADNc), ARN simple, ARN circular | |
Peine simple |
• Los paquetes de 10 E-Gel™ EX contienen 10 geles Almacenar geles a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad durante 3 meses si se almacena correctamente. |
|
E-Gel | |
20 µl | |
SYBR™ Gold | |
Peso molecular | |
Preparativo sin colorantes, no preparativo | |
Temperatura ambiente |