Learn More
Invitrogen™ Geles de agarosa E-Gel™ EX, 2%
Geles prefundidos y de rápida resolución con 11 pocillos y formato apertura
Marca:  Invitrogen™ G402021
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17176448
  • 302.00€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Requires : Requieren el sistema E-Gel iBase™ Power para su ejecución y el transiluminador en tiempo real E-Gel Safe Imager™ para visualizar en tiempo real la migración de la muestra.
Descripción
Descripción
Invitrogen E-Gel EX precast agarose gels are designed for ultrasensitive and convenient DNA and RNA sample electrophoresis in as little as 10 to 20 minutes. Each E-Gel agarose gel cassette contains all components and stain required for efficient gel separation and analysis–just load your samples and run. E-Gel agarose gels are ideal for analyzing PCR products, restriction digests, and plasmid preparations, or for DNA fragment library analysis. E-Gel agarose gels are also suitable for a quick check of RNA samples.
  • Contienen una tinción fluorescente de ácido nucleico exclusiva (excitación: 490 nm, emisión: 520 nm) que se puede ver con luz azul, lo que minimiza los daños en el ADN y permite detectar hasta 1 ng de ADN por banda
  • Separación completa (por peso molecular) en 10 minutos
  • Supervisión en tiempo real de la migración del ADN sin los peligros que implica la luz UV
  • Fácil acceso al gel para extraer bandas de ADN o transferirlo a las membranas para el análisis de Southern blot
  • Muestra una sensibilidad más de cinco veces mayor que los geles comparables que contienen bromuro de etidio, lo que permite el uso de menos muestra por electroforesis.
  • Análisis rápido de muestras de ARN para verificar su integridad antes de proceder con la aplicación posterior
  • Para abrir el cassette de gel se debe utilizar la cuchilla de gel, lo que permite acceder fácilmente al gel para la escisión de bandas específicas o transferirlo a una membrana para el análisis de southern blot
  • Formato de pocillos con peine simple
  • Tipo de muestra: ADN bicatenario (ADNbc), ARN monocatenario
  • Volumen de la muestra; 20 μl
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Marcador E-Gel™ Plus Express de 1 kb, marcadores de ARN Millennium™
1 %
Gel de agarosa EX
De 100 bp a 5 kb
11 pocillos
20 geles por paq.
ADN doble (ADNc), ARN simple, ARN circular
Peine simple
• Los paquetes de 20 E-Gel™ EX contienen 20 geles
Almacenar geles a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad durante 3 meses si se almacena correctamente.
E-Gel
20 µl
SYBR™ Gold
Peso molecular
Preparativo sin colorantes, no preparativo
Temperatura ambiente