Learn More
Invitrogen™ Geles de agarosa de uso general E-Gel™, 2 %
Código de producto. 12060136
Click to view available options
:
18 geles
Código de producto. 12060136
Marca: Invitrogen™ G501802
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Contiene un paquete múltiple de 18 geles.
Geles de agarosa prefundidos y autónomos diseñados para proporcionar una electroforesis rápida, cómoda y sencilla
  • Listo para usar con agarosa, electrodos y tinción de ADN envasados dentro de un casete seco, desechable y transparente a UV
  • No hay geles que verter, tampones que hacer, pasos de tinción o decoloración que realizar ni cajas de gel que montar
  • Ofrecen una excelente resolución y claridad en 12 minutos y son excelentes para analizar productos de PCR, digestiones de restricción y preparaciones de plásmidos
  • Geles de 12 pocillos con un solo peine
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene un pack múltiple de 18 geles. Almacenar a temperatura ambiente.
Porcentaje del gel 2%
Tipo de gel E-Gel
Tipo de producto Gel de agarosa
Pocillos 12 pocillo
Colorante en gel Bromuro de etidio
Línea de productos E-Gel
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Diseño del pocillo Peine simple
compliance-icons
Nombre del producto
  • E-Gel 2% General Purpose Agarose 18-Pak
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 3(2H)-isothiazolone,5-chloro-2-methyl-with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone