Learn More
Invitrogen™ Marcador de ADN E-Gel™ Plus de 1 kb
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10776685
Click to view available options
Cantidad:
100 aplicaciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
Código de producto. 10776685
Marca: Invitrogen™ 10488090
Includes
La escalera de ADN de 1 Kb E-Gel™ Plus se suministra a 0,035μg/μl en 10 mm de Tris-HCl (pH 7,5), 1 mm de EDTA (pH 8,0), XCFF al 0,0075 %, tartrazina al 0,05 % y glicerol al 5 %. Incluye 500 μl de la escalera de ADN de 1 Kb E-Gel Plus, suficiente para 100 cargas
Potente herramienta para calcular el peso molecular de fragmentos de ADN lineal bicatenario
La escalera de ADN de 1 Kb E-Gel™ Plus se compone de 20 bandas de ADN bicatenario altamente purificadas con un tamaño de 100 a 12.000 pares de bases. La escalera tiene 12 bandas espaciadas uniformemente de 1 Kb a 12 Kb, una banda de orientación rápida a 1650 pares de bases que forma un doblete distintivo con la banda de 2 Kb, así como siete bandas de tamaños redondos por debajo de 1 Kb. La escalera de ADN de 1 Kb E-Gel Plus está formulada específicamente con un mínimo de sales para funcionar excepcionalmente bien en geles de agarosa prefundidos E-Gel™ EX. A diferencia de otras escaleras de ADN, la escalera de ADN de 1 Kb E-Gel Plus se ha diseñado especialmente con bandas de tamaños redondeados y fáciles de recordar. El diseño lógico de la banda y el doblete de identificación rápida permiten calcular de forma rápida y sencilla el tamaño de la banda de un vistazo.
  • Tamaños de banda redondeados y fáciles de recordar
  • Amplio intervalo de tamaños (100 bp–12 kb)
  • Formulada específicamente para geles E-Gel EX
  • Temperatura ambiente estable para un fácil almacenamiento
  • Una sola escalera para la mayoría de sus necesidades
  • Formulación lista para su uso para geles E-gel y geles E-Gel EX
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Escalera de ADN de 1 Kb E-Gel Plus de 2 x 1 ml
• Tampones de carga de muestras 1X E-Gel de 1 ml
Almacenar a temperatura ambiente o a 4 °C durante un máximo de seis meses.
Durante periodos más largos, almacenar a -20 °C.
Concentración 0,025 µg/µL
Tipo de gel Agarosa
Tipo de producto Marcador de peso molecular
Listo para cargar
Volumen de carga de muestras 1 ml
Intervalo de tamaños 100 bp - 15.000 bp
Volumen (métrico) 2 x 1000 µl
Compatibilidad del gel Geles de agarosa E-Gel™
Características ecológicas Embalaje sostenible
Estructura de ácido nucleico ADN lineal
Cantidad 100 aplicaciones
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo seco
Tecnología Fragmentos de ADN purificados por cromatografía individual