Learn More
Invitrogen™ TOP10F´ Electrocomp™ Kit
Idéntico a TOP10 con la adición de un episoma F'
Marca: Invitrogen™ C66511
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
Descripción
- Cepa de bacteria/levadura: TOP10F
Clonación, transformación
Especificaciones
Kit Electrocomp | |
Sí | |
Este kit contiene una cantidad suficiente de células eléctricamente competentes para reacciones de 40 x 20 μL o 40 x 20 μL Consulte el manual del producto para conocer las recomendaciones de escalas de reacción. | |
Sí | |
No es adecuado para preparar ADN no metilado | |
Dry Ice | |
Tubo | |
10 x 100 μl |
Sí | |
Alta eficiencia (> 10^9 cfu⁄μg) | |
No es adecuado para clonar ADN inestable | |
Se puede utilizar para plasmidos > 20 kb | |
Sí | |
E. coli | |
Electrocomp™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.