Learn More
Invitrogen™ ElectroMAX™ DH12S Cells
Útil para la producción de ADN monocatenario
Marca: Invitrogen™ 18312017
587.10 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00052kg
Descripción
Las células ElectroMAX DH12S, un derivado de DH10B, son adecuadas para la transformación por electroporación. Se pueden utilizar en procedimientos que requieren una gran eficacia de transformación, como la generación de bibliotecas de ADNc, genómicas y de ADNc sustractivo. La cepa DH12S es endA+, que permite la producción de ADNmc con ADN bicatenario menos contaminante. El lacIq del marcador F' permite la expresión regulable del promotor lac. A diferencia de la mayoría de los huéspedes de E. coli utilizados en la clonación de ADN genómico, los sistemas que restringen los ADN que contienen residuos de citosina y adenina metilada (mcrA, mcrB, mcrC y mrr) se han eliminado en
la cepa DH12S, permitiendo la construcción de bibliotecas genómicas más representativas y procedimientos de rescate plasmídico más eficientes. El fago auxiliar M13KO7 también se suministra para la producción de ADNmc.
- Eficacia de > 1 x 1010 transformantes/μg con electroporación para obtener unos resultados de clonación insuperables
- Genotipo único para favorecer la producción de ADN monocatenario excepcionalmente limpio
- Episoma F' estable para eliminar la necesidad de crecimiento en medios mínimos
- Mejor representación de secuencias eliminando los sistemas de restricción mcrA, mcrBC, mrr, hsdRMS
- Selección de clones recombinantes por color azul/blanco debido a lacZΔM15
- Fago auxiliar M13KO7 listo para su uso para la producción de ADN monocatenario
- Alta eficacia (> 109 cfu/μg)
No compatible con alto rendimiento (manual)
Clonación, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Célula competente | |
No | |
Alta eficacia (> 10^9 ufg⁄µ g) | |
Yes (Streptamycin, Tetracycline) | |
Sí | |
Se puede utilizar para plasmidos > 20 kb | |
Sí | |
No | |
Lac | |
DH12S, ElectroMAX™ |
Contiene el episoma F' | |
Sí | |
Almacenar en congelador ultrafrío (entre -68 y -85 °C). | |
No es adecuado para clonar ADN inestable | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
No es adecuado para preparar ADN no metilado | |
Hielo seco | |
E. coli | |
Tubo | |
5 x 100 μL |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.