Learn More
Invitrogen™ Cubetas de electroporación, 0,2 cm
El ADN se puede introducir en las células de mamíferos, bacterias y levaduras mediante electroporación
Marca: Invitrogen™ P45050
207.90 EUR hasta el 2024-11-30
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Estas cubetas se utilizan durante la introducción del ADN en células de mamíferos, bacterias y levaduras mediante el proceso de electroporación. Entre las características clave se incluyen:- Compatible con prácticamente todos los dispositivos de electroporación comunes
- Irradiados con gamma y envasados individualmente para garantizar la esterilidad
- Tapón a presión con código de colores para una fácil identificación del tamaño del espacio
Esta cubeta se recomienda para su uso con todas nuestras células competentes en electroporación.
Especificaciones
Dispositivo de electroporación | |
0,2 cm | |
Cada bolsa contiene 50 cubetas estériles envasadas individualmente. Almacenar a temperatura ambiente. |
Cubeta de electroporación | |
50 each | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.