Learn More
Invitrogen™ Exosome Spin Columns (MW 3000)
Código de producto. 15382476
Click to view available options
Cantidad:
30 columnas
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
Código de producto. 15382476
Marca: Invitrogen™ 4484449
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
3 bolsas (tubos de recogida, tubos de elución, columnas de centrifugación)
Eliminación rápida y eficaz de la tinción no incorporada de los exosomas marcados
Las columnas de centrifugación para exosomas (3000 de peso molecular) permiten una rápida eliminación del colorante no incorporado a partir de reacciones de marcado de exosomas. Permiten al usuario llevar a cabo el intercambio de tampón en los exosomas o eliminar cualquier mezcla de peso molecular bajo (≤3000 de peso molecular) de la preparación de exosomas, como sales, nucleótidos y oligonucleótidos cortos. Para usar, simplemente rehidrate la columna de centrifugación, centrifugue para eliminar el líquido intersticial, añada la muestra de exosomas a la parte superior de la columna y centrifugue de nuevo para eluir los exosomas (la columna retendrá los contaminantes de bajo peso molecular).
  • Intercambio de tampones, desalado, eliminación de contaminantes de bajo peso molecular
  • Sustituye a métodos de purificación excesivamente prolongados (como la ultracentrifugación)
Descubrimiento de biomarcadores, análisis celular, análisis clínicos, análisis de biomarcadores de exosomas, aislamiento de exosomas, exosomas, aislamiento de organelos, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 3 bolsas (tubos de recogida, tubos de elución, columnas de centrifugación) Almacenar a temperatura ambiente.
Tipo de producto Exosome Spin Column
Tipo de producto final Exosomas
Formato Columna de centrifugación
Cantidad 30 columnas