Learn More
Invitrogen™ Flp-In™ T-REx™ 293 Cell Line
Las células contienen un solo sitio de FRT integrado establemente en la transcripción del locus genómico activo
Marca: Invitrogen™ R78007
2992.00 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Includes: 1 x 107 células se suministran congeladas en 1 ml de 90 % de medio completo y 10 % de DMSO. Las células deben almacenarse en nitrógeno líquido.
Descripción
Expresión de mamíferos, líneas celulares de expresión de mamíferos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, expresión regulada, integración dirigida
Especificaciones
Se suministra 1 vial de 1 x 107 células congelado en 1 ml de medio completo al 90 % y DMSO al 10 %. Las células deben almacenarse en nitrógeno líquido. Se garantiza la estabilidad de todas las células durante 6 meses si se almacenan adecuadamente. | |
Humano | |
1 mL |
Flp-In™ T-REx™ 293 | |
Flp-In™, T-REx™ |