Learn More
Invitrogen™ Champion™ pET300/NT-DEST and pET301/CT-DEST Gateway™ Vector Kit
Diseñado para la clonación rápida con el clon de entrada de Gateway y la posterior expresión procariótica de alto nivel controlada por el potente promotor de los bacteriófagos T7
Marca: Invitrogen™ K630001
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Además del promotor T7, cada vector contiene solo elementos funcionales necesarios y la etiqueta 6xHis N o C-terminal (pET300/NT-DEST y pET301/CT-DEST, respectivamente) para una purificación y detección prácticas
- El kit de vectores es excelente para los biólogos estructurales que busquen la modificación mínima o inexistente de su proteína de interés
Expresión bacteriana, bioproducción, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Especificaciones
Inducible | |
T7 | |
Ninguno | |
Etiqueta His (6x) | |
6 μg | |
Champion™, Gateway™ |
IPTG | |
Kit de vectores de clonación ADN | |
Ampicilina (AMPR) | |
Gateway™ | |
pET, pDEST |