Learn More
Invitrogen™ Kit de clonación pCR™8/GW/TOPO™ TA, con E. coli TOP10 One Shot™
Ofrece una clonación sencilla en 5 minutos y acceso a la plataforma de vectores de clonación de recombinación Gateway
Marca: Invitrogen™ K250020
599.28 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Includes: Vector pCR8/GW/TOPO listo para su uso y adaptado a TOPO, dNTP, solución salina, agua estéril, primers de secuenciación de sentido directo e inverso Gateway, plantilla de control y primers de PCR, E. coli químicamente competente TOP10, E. coli químicamente competente, medio SOC. y un plásmido de control de pUC19.
Descripción
- Contiene un MCS mínimo, para que secuencie más inserto y menos vector
- Con nuestros sitios att patentados, el vector pCR™8 crea un clon de entrada, lo que facilita el acceso mediante la clonación de recombinación Gateway a una variedad de vectores de expresión sin la tediosa subclonación, lo que supone un valioso ahorro de tiempo de investigación
- Sitios att para una recombinación rápida en una variedad de vectores de destino Gateway
- Salientes 3'-T para ligadura directa de productos de PCR amplificados con Taq
- Sitios de primers de secuenciación a 55 bp del sitio de inserción
- Gen de resistencia a la espectinomicina para una sólida selección en E. coli
- Sitios EcoRI que flanquean el sitio de inserción del producto de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para una sencilla escisión de insertos
Clonación, clonación Gateway, clonación de PCR
Especificaciones
TOPO™ con Gateway™ | |
20 reactions | |
Kit de clonación de TA | |
pCR |
El kit pCR™8/GW/TOPO™ TA Cloning contiene el vector pCR™8/GW/TOPO™ listo para su uso y adaptado a TOPO™, dNTP, solución salina, agua estéril, primers de secuenciación de sentido directo e inverso Gateway, plantilla de control y primers de PCR, E. coli TOP10 químicamente competente One Shot™, E. coli químicamente competente, medio SOC. y un plásmido de control de pUC19. Almacenar la E. coli One Shot™ a -80 °C. Almacene todos los demás componentes a - 20 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente. | |
One Shot™ | |
20 reactions |