Learn More
Invitrogen™ pENTR™/D-TOPO™ Cloning Kit, with One Shot™ Mach1™-T1R Chemically Competent E. coli
Use una estrategia de clonación altamente eficaz de 5 minutos para clonar de forma direccional un producto de PCR de extremo a romo en un vector para su introducción en el sistema Gateway o el sistema MultiSite Gateway
Marca: Invitrogen™ K243520
Detalles adicionales : Peso : 0.07000kg
Includes: Vector TOPO listo para su uso, dNTP, solución salina, agua estéril, primers de secuenciación M13 universales, E. coli TOP10 o Mach1-T1R químicamente, medio SOC. y un plásmido de control de pUC19.
Descripción
- Los productos de PCR con extremo romo se clonan de forma direccional con una eficacia superior al 90 % y sin necesidad de ligasa, procedimientos posteriores a la PCR o enzimas de restricción
- Transporte rápido de los genes clonados entre múltiples sistemas de vectores
- Rendimiento fiable
- Para acceder al sistema Gateway, amplifique mediante PCR el gen de interés y añada el producto directamente a la topoisomerasa suministrada y cargada en el vector pENTR/D-TOPO, realice una incubación de 5 minutos y transforme las células competentes de E. coli suministradas
- Los clones de entrada de Gateway resultantes que contienen attL están listos para someterse a una recombinación eficaz con los vectores de destino Gateway seleccionados
- El vector pENTR/D-TOPO incluye sitios de secuenciación de primers M13 y T7 y sitios de recombinación de attL que flanquean el sitio de inserción de producto de PCR, lo que permite verificar fácilmente la secuencia de los clones y realizar la recombinación deseada de los vectores de destino Gateway que contienen attR
- Se emplea un gen de resistencia a kanamicina y un origen de pUC para la selección y la propagación de número de copias alto en E. coli
- Protuberancia con cuatro bases en los pares del vector con una secuencia de cuatro bases diseñada en el cebador directo que se emplea en la reacción de PCR para ofrecer direccionalidad a la reacción de ligación de la topoisomerasa
- Mueve la misma secuencia de ADN entre distintos vectores sin el uso de enzimas de restricción, ligasa, pasos de subclonación, detección de innumerables colonias ni resecuenciación
Clonación/Clonación Gateway
Especificaciones
TOPO™ direccional | |
One Shot™ | |
pENTR |
Cada kit de clonación TOPO™ pENTR direccional contiene el vector TOPO™ adecuado y listo para su uso, dNTP, solución salina, agua estéril, cebadores de secuenciación M13 universales, E. coli TOP10 o Mach1-T1R químicamente, medio SOC. y un plásmido de control de pUC19. Almacene la E. coli competente a -80 °C. Almacene todos los demás componentes a - 20 °C. | |
Kit de clonación TOPO |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.