Learn More
Invitrogen™ Gateway™ pYES-DEST52 Vector
Click to view available options
Cantidad:
6 μg
Tamaño de la unidad:
6 microgramos
Descripción
Includes
El vector de destino pYES2-DEST52 Gateway se suministra superenrollado y liofilizado.
- Como parte de la colección YESVector, pYES2-DEST52 lleva secuencias promotoras y potenciadoras del gen GAL1 para la expresión regulada en S.cerevisia
- Origen de la replicación de 2μ para el mantenimiento de alto número de copias
- Gen para la selección auxotrófica en medio mínimo económico
- Etiquetas de epítopo C-terminal V5 y polihistidina (6xHis) para una detección y purificación eficaces
- Sitios tR para una recombinación eficaz con cualquier vector de entrada Gateway flanqueado por attL
Clonación, clonación Gateway, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, sistemas de expresión de S. cerevisiae, expresión de levadura
Especificaciones
Especificaciones
| Promotor | GAL1 |
| Tipo de producto | Vector de expresión de destino del sistema Gateway |
| Contenido y almacenamiento | El vector de destino pYES2-DEST52 Gateway™ se suministra superenrollado y liofilizado. Almacenar a – 20 °C. Se garantiza la estabilidad de este vector durante seis meses si se almacena adecuadamente. |
| Resistencia bacteriana a los antibióticos | Ampicilina (AMPR) |
| Etiqueta de proteína | Etiqueta His (6x), Etiqueta de epítopo V5 |
| Método de clonación | Gateway |
| Cantidad | 6 μg |
| Vector | pYES, pDEST |
| Línea de productos | Gateway |