Learn More
Invitrogen™ Sistema de expresión ViraPower™ II Lentiviral Gateway™
Incluye todos los componentes necesarios para generar lentivirus
Marca: Invitrogen™ K36720
Includes: 6 μg de vector pLenti6.2/V5-DEST (vector de 40 μl a 150 ng/μl en tampón TE, pH 8,0), 10 μg de plásmido pLenti6.2/V5-GW/lacZ (20 μl de plásmido a 0,5 μg/μl en tampón TE, pH 8,0), E. coli químicamente competente Stbl3; 21 x 50 μl de células Stbl3, 6 ml de medio de S.O.C. y 50 μl de ADN de control pUC19 (10 pg/μl); el kit de soporte lentiviral ViraPower Bsd incluye 195 μg de mezcla de envasado ViraPower (contiene 195 μl de una mezcla de plásmidos pLP1, pLP2 y pLP/VSVG, a 1 μg/μl en tampón TE, pH 8,0), 0,75 ml de Lipofectamine 2000, 50 mg de polvo de blasticidina; línea celular 293FT, 1 vial que contiene 3 X 106 células congeladas en 1 ml de medio de congelación
Descripción
- Genera lentivirus incompetente para la replicación para la transducción de células de mamíferos que se dividen y no se dividen
- El vector pLenti6.2/V5-DEST del kit cuenta con el promotor CMV para dirigir la expresión constitutiva del gen objetivo en células de mamíferos
- Utiliza el promotor PGK en lugar del promotor SV40 en vector lentiviral para conducir la expresión persistente a largo plazo del marcador de selección estable de blasticidina
- Clonación basada en recombinación sencilla y expresión estable, expresión a largo plazo
- Marcador de selección de blasticidina para una selección estable bajo el control del promotor PGK para una expresión persistente a largo plazo
Clonación, expresión constitutiva, clonación Gateway, expresión de mamíferos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, entrega de genes virales
Especificaciones
Constitutiva | |
CMV | |
Blasticidina | |
Etiqueta de epítopo V5 | |
pLenti | |
Expresión vírica |
Lentiviral | |
Sistema de expresión lentiviral | |
Kit de vectores pLenti6.2⁄V5-DEST™ Gateway™ • 6 µg de vector pLenti6.2⁄V5-DEST™ (40 µl de vector a 150 ng⁄µl en tampón TE, pH 8,0) • 10 µg de plásmido pLenti6.2⁄V5-GW⁄lacZ™ (20 µl de plásmido a 0,5 µg⁄µl en tampón TE, pH 8,0) • E. coli químicamente competente One Shot™ Stbl3™ (n.º de cat. C737303): 21 x 50 µl de células Stbl3™, 6 ml de medio S.O.C. y 50 µl de ADN de control pUC19 (10 pg⁄µl). Kit de soporte ViraPower™ Bsd Lentiviral (n.º de cat. K497000) • 195 µg de mezcla de envasado ViraPower™ (contiene 195 µl de una mezcla de plásmidos pLP1, pLP2 y pLP⁄VSVG a 1 µg⁄µl en tampón TE, pH 8,0) • 0,75 ml de Lipofectamine™ 2000 (n.º de cat. 11668027) • 50 mg de polvo de blasticidina (n-º de cat. R21001) • Línea celular 293FT (n.º de cat R70007): 1 vial que contiene 3 X 106 células congeladas en 1 |
|
Gateway™ | |
Gateway™, ViraPower™ |
Título del producto
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction