Learn More
Invitrogen™ GeneRacer™ Kit with SuperScript™ III RT and TOPO TA Cloning™ Kit for Sequencing
Garantiza la amplificación de solo los transcritos de longitud completa mediante la eliminación de mensajes truncados del proceso de amplificación
Marca: Invitrogen™ L150201
1202.70 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg Transport : UN number : 2821 Chem class : 6.1 Pack group : II
Descripción
El kit GeneRacer proporciona un método para obtener extremos 5' y 3' de longitud completa de ADNc mediante una secuencia de ADNc conocida procedente de etiquetas de secuencias expresadas (EST), ADNc sustraído, visualización diferencial o cribaje de bibliotecas. Los productos de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) RACE se pueden clonar con rapidez y facilidad mediante el uso del kit de clonación de PCR Zero Blunt TOPO o el kit TOPO TA Cloning para secuenciación (productos de PCR con salientes 3'-A). Mediante el uso de los protocolos facilitados, los extremos de ADNc de transcritos raros (30 copias/célula) y largos (9 kb) se pueden amplificar y secuenciar con 1 μg de ARN total como material de partida.
- Generar ADNc de transcritos de al menos 10 kb de longitud
- Obtener el extremo 5 de longitud completa de transcritos raros en menos de 30 copias por célula
- Clonar los extremos 5 y 3 de longitud completa para construir la secuencia de ADNc completa
Clonación, PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa, bibliotecas de ADNc y construcción de bibliotecas
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
TOP10 | |
Almacene cada módulo como se indica: Módulo GeneRacer™ (–20 °C): • 2 × 1,5 ml de agua esterilizada • 24 µl de RNaseOut™ • 6 µl de cada fosfatasa intestinal de Calf (CIP), tampón CIP, pirofosfatosa de ácido de tabaco (TAP), tampón TAP 10X, ligasa de ARN T4, tampón de ligasa de ARN 10X T4, y 10 mm ATP • 6 × 250 ng de oligonucleótido de ARN de GeneRacer™ • 2 × 1 ml fenol/cloroformo • 36 µl glucógeno de mejillón • 200 µl de acetato de sodio (3 M) • 225 µl de cada cebador de 5 ′ de GeneRacer™, 5 ′ cebador anidado, 3 ′ cebador anidado y 3 ′ cebador anidado • 20 µl de control de ARN total de HeLa (500 ng/µl) • 15 µl cada cebador de control A y cebador de control B.1 Módulo RT de SuperScript™ III (-20 °C) • 6 µl de transcriptasa inversa SuperScript&tra |
|
Transcripción inversa | |
GeneRacer™, SuperScript™, TA Cloning™, TOPO™ | |
1 Kit |
TOPO TA | |
Kit | |
Módulo GeneRacer: 2 x 1,5 ml de agua estéril, 24 μl de RNaseOut, 6 μl de cada fosfatasa intestinal de Calf (CIP), tampón CIP, pirofosfatasa de ácido de tabaco (TAP), tampón TAP 10X, ligasa de ARN T4, tampón de ligasa de ARN 10X T4, y 10 mm ATP, 6 x 250 ng de oligonucleótido de ARN GeneRacer, 2 x 1 ml de fenol/cloroformo, 36 μl de glucógeno de mejillón, 200 μl de acetato de sodio (3M), 225 μl de cada cebador GeneRacer 5 ', 5 ' cebadores anidados, 3 ' cebadores, y 3 ' cebadores anidados, 20 μl de ARN total de control de HeLa (500 ng/μl), 15 μl de cada cebador de control A y cebador de control B.1; módulo RT de SuperScript III: 6 μl de transcriptasa inversa SuperScript III (200 U/μl),15 μl de tampón de primera cadena 5X, 24 μl de DTT (0,1M), 6 μl de RNasaH (2 U/μl), 6 μl de cebadores aleatorios (100 ng/μl), 6μl de cebador de oligo(dT) de GeneRacer (900 ng/μl), 6 μl de mezcla dNTP (10 mmcad | |
Kit de clonación | |
pCR4-TOPO TA |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.