Learn More
Invitrogen™ High DNA Mass Ladder
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10550703
Click to view available options
Cantidad:
26 μg
Tamaño de la unidad:
200 microlitros
Código de producto. 10550703
Marca: Invitrogen™ 10496016
This item is not returnable. View return policy
Includes
La escalera de masa alta de ADN se suministra a 520 ng/4μl en 10 mM de Tris-HCl (pH 7,5), 1 mM de volumen del EDTA: 200μl; para 50 aplicaciones
Adecuada para estimar la masa (cantidad) de las muestras de ADN desconocido mediante la tinción con bromuro de etidio
La escalera de masa alta de ADN consiste en una mezcla equimolar de seis fragmentos de ADN de extremos romos de 10, 6, 4, 3, 2 y 1 Kb. La electroforesis de 4μl de la escalera de masa alta de ADN produce bandas que contienen 200, 120, 80, 60, 40 y 20 ng (520 ng en total) de ADN, respectivamente. Compatible con geles de agarosa. Incluye tartrazina, xileno cianol.
  • Embalaje sostenible, menos residuos
Electroforesis en gel de acrilamida, electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento • 200 µl Estándar de masa de ADN Alta
• 1 ml 10X BlueJuice Gel Loading Buffer
almacenar en -20 ° ºC.
Concentración 0,13 μg/μL
Tipo de gel Agarosa
Tipo de producto Estándar de ADN High DNA Mass
Listo para cargar No
Volumen de carga de muestras 1 ml
Intervalo de tamaños 1000 bp-10.000 bp
Volumen (métrico) 200 µl
Compatibilidad del gel Gel de agarosa
Características ecológicas Embalaje sostenible
N.º de reacciones 50 aplicaciones
Cantidad 26 μg
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo seco
Tecnología Fragmentos de ADN purificados por cromatografía individual
Show More Show Less
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.