Learn More
Invitrogen™ High Five™ Cells in Express Five™ Medium
Útil para la expresión de proteínas recombinantes utilizando el sistema de vector de expresión de baculovirus (BEVS)
Marca:  Invitrogen™ B85502
1509.84 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10747474
  • 1864.00€ / 1 ml
Explore más ofertas especiales
Alertas:
Revisar la hoja de datos de seguridad de materiales antes de manipular.
Includes: Células congeladas High Five, medio sin suero Express Five, glutamina, 100X
Descripción
Descripción
Las células High Five (BTI-TN-5B1-4) son un aislado clonal derivado de la línea celular parental Trichopulsia ni (ovario de gusano falso medidor). Las células de insecto High Five están adaptadas al cultivo sin suero en SFM Express Five para un crecimiento celular máximo y la expresión de genes recombinantes.
  • Expresión de proteínas recombinantes a partir de una variedad de sistemas de expresión
  • Expresión de proteínas secretadas hasta diez veces mayor en comparación con las células Sf9
  • Buen crecimiento en cultivos adherentes o de suspensión
  • Calidad y pruebas de rendimiento
Expresión de proteínas recombinantes a partir de una variedad de sistemas de expresión Se pueden obtener altos niveles de expresión de proteínas en células High Five mediante el sistema de expresión de baculovirus BaculoDirect™, el sistema de expresión de baculovirus Bac-to-Bac™ o el sistema de expresión InsectDirect™. Aumento de hasta diez veces en la expresión de proteínas secretadas en comparación con las células Sf9 Las células High Five son la mejor elección para la expresión de proteínas secretadas en células de insecto. Expresan de manera uniforme de 5 a 10 veces más proteínas que las células Sf9. Buen crecimiento en cultivos adherentes o de suspensión Las células High Five ™ se descongelan en cultivo adherente, formando una monocapa irregular con placas que pueden ser difíciles de aislar. En el manual de producto se incluyen protocolos para crecimiento adherente en SFM Express Five. Las células High Five se pueden adaptar al cultivo en suspensión. Calidad y pruebas de rendimiento En cada lote de células High Five se ha comprobado el crecimiento celular y la viabilidad post-recuperación a partir de la crioconservación. Además, en el banco de semillas maestras se ha comprobado la presencia de contaminación de bacterias, levadura, micoplasma y virus, y se ha caracterizado por análisis de cariotipos e isoenzimas.
Bioproducción, Cultivo celular, Cultivo celular High Five™, Cultivo celular de insectos, Expresión de insectos, Líneas celulares de expresión de insectos, Expresión de proteínas, Proteínas, Expresión, Aislamiento y análisis, Producción de vacunas víricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Células congeladas High Five:
• Condiciones de almacenamiento: nitrógeno líquido (fase de vapor)
MFS Express Five:
• Condiciones de almacenamiento: De 2° a 8 °C
• Proteger de la luz
L-glutamina, 100X:
• Condiciones de almacenamiento: De -5 a -20 °C
• Proteger de la luz
Célula de insecto
SFM Express Five™ (medios sin suero)
High Five™
High Five™
Trichoplusia ni
3 x 106 cells
Células High Five
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.