Learn More
Invitrogen™ Cot-1 DNA™ humano
Sonda eficaz de detección de bibliotecas para bibliotecas híbridas de células somáticas y bibliotecas de cromosomas ordenados por flujo hechas de híbridos de células somáticas
Marca: Invitrogen™ 15279011
353.14 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Includes: Este ADN se suministra a 1 mg/ml en 10 mM de tris-HCl (pH 7,4), 1 mM de EDTA.
Descripción
Cot-1 DNA humano se suele utilizar para bloquear la hibridación inespecífica en la detección de micromatrices. También se puede utilizar para suprimir secuencias de ADN repetitivas para la asignación directa de ADN humano o la asignación de clones genómicos a paneles de híbridos de células somáticas para la localización cromosómica por Southern blotting.
Acerca de Cot-1 DNA
Cot-1 DNA humano es ADN de placenta con un tamaño predominante de 50 a 300 bp y enriquecido para secuencias de ADN repetitivas como los miembros de la familia Alu y Kpn. La cantidad suministrada por envase es suficiente para 5–10 hibridaciones southern o 500 hibridaciones in situ.
Pruebas de calidad y rendimiento
La pureza y el tamaño del ADN se verifican mediante electroforesis en gel de agarosa. La concentración se verifica por espectrofotometría diluyendo Cot-1 DNA 1:100 humano en 50 mM de NaOH y con el factor de conversión 0,033 μg/μl/A260. Otros métodos utilizados para determinar la concentración pueden producir resultados diferentes.
CGH de matrices, Análisis celular, Adquisición de imágenes celulares, ChIP con micromatrices de ADN, Biología de la cromatina, Hibridación «in situ» de fluorescencia, Genotipado y análisis de expresión génica, Perfiles genómicos y genotipos, Hibridación «in situ» (ISH), Análisis de micromatrices, ARNi, Epigenética e investigación de ARN sin codificación
Información de órdenes
Condición de envío: Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Especificaciones
QC ADN | |
Cot-1 DNA | |
Humano | |
Hibridación no específica de bloque |
Este ADN se suministra a 1 mg/ml en 10 mM de tris-HCl (pH 7,4), 1 mM de EDTA. Almacenar a - 20 °C. |
|
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco | |
Cot-1 DNA™ | |
500 μg |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.