Learn More
Invitrogen™ Drosophila S2 Cells in Schneider's Medium
Derivó de un cultivo primario de embriones de Drosophila melanogaster en estadio tardío (20-24 horas de edad)
Marca:  Invitrogen™ R69007
615.60 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10412072
  • 760.00€ / 1 ml
Explore más ofertas especiales
Alertas:
Revisar la hoja de datos de seguridad de materiales antes de manipular.
Descripción
Descripción
Las células Gibco Drosophila S2 se utilizan para la expresión de proteínas heterólogas en el sistema de expresión de DrosophilaM (DES™). Muchas características de la línea celular S2 sugieren que se deriva de un linaje similar a un macrófago. Las células S2 crecen a temperatura ambiente en CO2 como una monocapa suelta y semiadherente en matraces de cultivo tisular y en suspensión en centrifugadoras y matraces de agitación.
  • Expresión de proteína transitoriamente o a través de la generación de líneas celulares estables
  • Calidad y pruebas de rendimiento
Cultivo celular, cultivo celular de drosophila S2, cultivo celular de insectos, expresión de insectos, líneas celulares de expresión de insectos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: Nitrógeno líquido (fase de vapor)
Condiciones de envío: Congelado
Célula de insecto
Células de Drosophila S2
S2 (Schneider 2)
Drosophila
1 mL
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.