Learn More
Invitrogen™ ADN polimerasa Taq, recombinante
La ADN polimerasa Taq es una enzima termoestable que sintetiza el ADN a partir de plantillas monocatenarias en presencia de dNTP y un primer.
Marca:  Invitrogen™ 10342178
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10063262
  • 2030.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Includes: Taq DNA Polymerase (5U/μL); 10X PCR buffer (200mM Tris-HCl pH 8.4, 500mM KCl); Magnesium Chloride (50mM)
Descripción
Descripción
Taq DNA Polymerase, recombinant, is a thermostable enzyme that synthesizes DNA from single-stranded templates in the presence of dNTPs and a primer. This recombinant enzyme is purified from the cloned Thermus aquaticus DNA polymerase gene expressed in E. coli and consists of a single polypeptide with a molecular weight of 94 kDa. It has a 5' to 3' DNA polymerase activity and a 5' to 3' exonuclease activity.
La enzima se compone de un polipéptido único con un peso molecular de 94 kDa. Tiene una actividad de ADN polimerasa de 5’-3’ y una actividad de exonucleasa de 5’-3’.
  • Posibilidad de seleccionar la enzima nativa o recombinante
  • Amplificación de productos de PCR con un tamaño máximo de 5 kb
  • Una enzima que posee licencia y está certificada para PCR
  • Fuente: La enzima recombinante se purifica mediante el gen de ADN polimerasa Thermus aquaticus clonado expresado en E. coli
  • Aplicaciones: La ADN polimerasa Taq es adecuada para su uso en la amplificación de ADN a partir de complejas plantillas genómicas, virales y plasmídicas, RT-PCR, ADNss de secuenciación y secuenciación de ciclos
  • Definición de la unidad: Una unidad de ADN polimerasa Taq es la cantidad de enzima necesaria para incorporar 10 nmoles de desoxirribonucleótido en ADN en 30 minutos a 74 °C.
Información de órdenes
Condición de envío:Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Contiene:
• 1000 μl de ADN polimerasa Taq (5 u/μl)
• 20 ml de tampón para PCR 10X (200 mm de Tris-HCl pH 8,4, 500 mm de KCl)
• 10 ml de cloruro de magnesio (50 mm)
Almacénese entre -30 °C y -10 °C en un congelador que no forme escarcha. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente.
Bajo
ADN polimerasa Taq
5' - 3'
5000 unidades
Standard PCR
1 X
5000 reacciones
Componentes separados
ADN
Enzima independiente
qPCR, PCR estándar
Estándar
ADN polimerasa
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
5 U/µl
No
3'-A
5 kb o menos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.