Learn More
Invitrogen™ ADN polimerasa Taq, recombinante
La ADN polimerasa Taq es una enzima termoestable que sintetiza el ADN a partir de plantillas monocatenarias en presencia de dNTP y un primer.
Marca: Invitrogen™ 10342046
603.65 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Includes: Taq DNA Polymerase (5U/μL); 10X PCR buffer (200mM Tris-HCl pH 8.4, 500mM KCl); Magnesium Chloride (50mM)
Descripción
Taq DNA Polymerase, recombinant, is a thermostable enzyme that synthesizes DNA from single-stranded templates in the presence of dNTPs and a primer. This recombinant enzyme is purified from the cloned Thermus aquaticus DNA polymerase gene expressed in E. coli and consists of a single polypeptide with a molecular weight of 94 kDa. It has a 5' to 3' DNA polymerase activity and a 5' to 3' exonuclease activity.
La enzima se compone de un polipéptido único con un peso molecular de 94 kDa. Tiene una actividad de ADN polimerasa de 5’-3’ y una actividad de exonucleasa de 5’-3’.
- Posibilidad de seleccionar la enzima nativa o recombinante
- Amplificación de productos de PCR con un tamaño máximo de 5 kb
- Una enzima que posee licencia y está certificada para PCR
- Fuente: La enzima recombinante se purifica mediante el gen de ADN polimerasa Thermus aquaticus clonado expresado en E. coli
- Aplicaciones: La ADN polimerasa Taq es adecuada para su uso en la amplificación de ADN a partir de complejas plantillas genómicas, virales y plasmídicas, RT-PCR, ADNss de secuenciación y secuenciación de ciclos
- Definición de la unidad: Una unidad de ADN polimerasa Taq es la cantidad de enzima necesaria para incorporar 10 nmoles de desoxirribonucleótido en ADN en 30 minutos a 74 °C.
Información de órdenes
Condición de envío: Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Especificaciones
Contiene: • 3 × 100 μl ADN polimerasa Taq (5 U/μl, 1500 unidades en total) • 7,5 ml 10X tampón PCR (200 mm Tris-HCl, pH 8.4, 500 mm KCl) • 3 ml cloruro de magnesio (50 mm) Almacenar entre - 30 °C y -10 °C en un congelador que no forme escarcha. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente. |
|
Bajo | |
ADN polimerasa Taq | |
5' - 3' | |
3 x 500 unidades | |
Standard PCR | |
1 X | |
1500 reacciones | |
Componentes separados | |
ADN |
Enzima independiente | |
qPCR, PCR estándar | |
Estándar | |
ADN polimerasa | |
Dry Ice | |
5 U/µl | |
No | |
3'-A | |
5 kb o menos |