Learn More
Invitrogen™ Reactivo para transfección Lipofectamine™ RNAiMAX
Descripción
Lipofectamine RNAiMAX reagent is a leading transfection reagent designed specifically for RNA interference applications. It efficiently delivers siRNA and miRNA into a wide variety of cell types, ensuring high transfection efficiency and effective gene knockdown. The proprietary cationic lipid formulation minimizes cytotoxicity, making it suitable for sensitive cells and long-term studies. Lipofectamine RNAiMAX reagent is optimized for consistent performance, providing researchers with reliable results in gene silencing experiments. Its ease of use and compatibility with high-throughput screening make it an essential tool for basic biology research and functional genomics.
Con el reactivo de transfección Lipofectamine™ RNAiMAX obtendrá:
• Eficacia de transfección superior que requiere menores concentraciones de ARNi y da como resultado una reducción génica más eficaz con una cantidad mínima de efectos no específicos
• Fácil optimización debido a una citotoxicidad mínima a través de un intervalo de concentración de 10 veces el reactivo de transfección
• Eficiencia de transfección superior para antagonistas y mímicos de miRNA
• Compatibilidad con una amplia variedad de tipos celulares que proporciona el enfoque más versátil de todos los experimentos de reducción génica
• Un protocolo simple y rápido para unos resultados uniformes y reproducibles
Reducción de alto nivel en una amplia gama de células
El reactivo de transfección Lipofectamine™ RNAiMAX transfecta una amplia gama de tipos de células (ver figura). Para el silenciamiento génico, las transfecciones de alta eficiencia del reactivo de transfección Lipofectamine™ RNAiMAX conducen a los altos niveles de reducción génica necesarios para lograr resultados convincentes.
Transfecciones sencillas, de alto rendimiento
Solo tiene que mezclar el reactivo de transfección Lipofectamine™ RNAiMAX con ARNip, agregarlo a sus células, incubarlo y medir la reducción génica. Su sencillez y velocidad combinadas con la alta eficacia de transfección hacen del reactivo de transfección Lipofectamine™ RNAiMAX la opción ideal para las transfecciones de ARNsi de alto rendimiento. Las condiciones de transfección pueden establecerse fácilmente para sistemas automatizados o robóticos utilizados en tales aplicaciones.
Encuentre un protocolo de transfección Lipofectamine™ RNAiMAX optimizado para su línea de células.
Información de órdenes
Condición de envío: Apto para hielo húmedo o temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene un vial (0,75 ml) de reactivo de transfección Lipofectamine™ RNAiMAX. Almacenar de 2–8 °C. No la congele. |
| Tipo de célula | Líneas de células establecidas, células madre, células primarias, células difíciles de transfeccionar |
| Formato | Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces |
| Tipo de muestra | ARNip sintético, ARNip, ARNmi |
| Transfection Technique | Transfección basada en lípidos |
| Para utilizar con (aplicación) | Transfección |
| Características ecológicas | Embalaje sostenible |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento |
| Línea de productos | Lipofectamine |
| Tipo de producto | Reactivos para transfección |
| Show More |