Learn More
Invitrogen™ Base de caldo de Luria (base de caldo LB de Miller)™, polvo
Descripción
Formulación por litro: 10 g de peptona SELECT 140, 5 g de extracto de levadura SELECT, 10 g de cloruro de sodio
Clonación, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. 500 g producen 20 l de caldo. |
| Formato | Frasco |
| Tipo de medios | LB |
| Método de preparación | Autoclave |
| Tipo de producto | Medios de cultivo deshidratados |
| Clase de organismo diana | E. coli |
| Cantidad | 500 g |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Especie | Escherichia coli |