Learn More
Invitrogen™ Transcriptasa inversa M-MLV (200 U/μ l)
Click to view available options
N.º de reacciones:
1.000 reacciones
200 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
En comparación con AMV RT, transcriptasa inversa reversa del virus murina Moloney de leucemia murina Moloney (M-MLV RT) no dispone posee actividad de endonucleasas de ADN y tiene una actividad de ARNasa H más baja.
- Termoestabilidad: actividad óptima a 37°C
- Tamaño de ADNc: M-MLV se puede utilizar para sintetizar ADNc de primera cadena de un máximo de 7 kb
- Aplicaciones: síntesis de ADNc de primera cadena, extensión de primers, secuenciación de ADNbc, bibliotecas de ADNc y RT-PCR
- Fuente: Purificado a partir de la expresión de E. coli para el gen pol de M-MLV en un plásmido
- Pruebas de rendimiento y calidad: Pureza SDS-PAGE, ensayos de exodesoxirribonucleasa, endodesoxiribonucleasa y ribonucleasa; una producción y longitud de cADN
- Concentración: 200 u/μl
- Definición de la unidad: Una unidad de M-MLV RT es la cantidad de enzima necesaria para incorporar 1 nmol de desoxirribonucleótido en material precipitable en ácido en 10 minutos a 37 °C utilizando un primer poli(A)oligo(dT)25 como plantilla
- Condiciones de reacción de la unidad: 50 mm de Tris-HCl (pH 8,3), 40 mm de KCl, 6 mm de MgCl2, 1 mm de DTT, 0,5 mm de [3H]dTTP, 0,1 mm de poli (A), 0,1 mm de oligo(dT)25, 0,1 mg/ml de BSA y enzima en 50 μl durante 10 minutos a 37 °C.
- Temperatura óptima de reacción: 37 °C
- Tamaño del producto final: 7 kb o menos
PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 200 U/μl |
| Contenido y almacenamiento | • M-mLV RT, 1 ml (200 U/μl) |
| Formato | Tubo |
| Velocidad de reacción | 50 min |
| Técnica | Transcripción reversa |
| Temperatura óptima de reacción | 37 °C |
| Cantidad | 1000 reacciones |
| Transcriptasa inversa | M-MLV |
| Actividad de la ribonucleasa H | Sí |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Mostrar más |