Learn More
Invitrogen™ E. coli químicamente competente resistente al fago One Shot™ Mach1™ T1
Claramente visible en un plazo de ocho horas a partir de la siembra en placa de la mezcla de transformación
Marca:  Invitrogen™ C862003
592.77 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21956" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.08200kg
Código de producto. 10512673
  • 480.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Las células de E. coli químicamente competentes resistentes al fago Mach1 T1 son actualmente las células competentes que se cultivan con mayor rapidez. El tiempo de duplicación es de aproximadamente 50 minutos, en comparación con los > 74 minutos de otras cepas de clonación. Colonias de Mach1 que le permiten sembrar en placa y recoger colonias el mismo día. Realice minipreparaciones después de solo cuatro horas de cultivo a partir de una colonia nocturna y así podrá ahorrar un día completo en sus experimentos.
  • Minimiza la recombinación inespecífica en ADN clonado (recA)
  • Ofrece resistencia al fago T1 y T5 (tonA)
  • Produce preparaciones de ADN más transparentes y mejores resultados en aplicaciones posteriores debido a la eliminación de la digestión no específica por parte de endonucleasa I (endA1)
  • Proporciona una transformación eficaz de ADN no metilado de amplificaciones por reacción en cadena de la polimerasa (hsdR)
  • Permite la detección de color azul/blanco de clones recombinantes (lacZΔM15)
  • Dos formatos para elegir: El cómodo formato de One Shot proporciona alícuotas de uso único y 50 μl que eliminan los ciclos de congelación y descongelación que merman la eficacia, y permiten evitar el desperdicio de dinero en células sin usar
  • El formato de tiras de pocillos MultiShot permite una transformación rápida y de alto rendimiento en una placa de tira de pocillos con 96 pocillos, lo que permite realizar todas las transformaciones que necesite sin desperdicio de reactivos
No compatible con alto rendimiento (manual)
Clonación, transformación
Especificaciones
Especificaciones
Célula competente
Alta eficacia (> 10^9 ufg⁄µ g)
No
No es adecuado para preparar ADN no metilado
Hielo seco
E. coli
One Shot™
Carece de episoma F'
No
Contiene:
E. coli químicamente competente One Shot™ Mach1™-T1R: 21 viales, 50 µl cada uno
• pUC19 DNA (10 pg/µl): 1 vial, 50 µl
• Medio S.O.C.: 1 frasco, 6 ml
Almacenar las células competentes a - 80 °C. Almacene el producto pUC19 DNA a - 20 °C. Almacenar el medio S.O.C. a 4 °C o a temperatura ambiente.
No es adecuado para clonar ADN inestable
No compatible con alto rendimiento (manual)
One Shot
20 x 50 μl
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.