Learn More
Invitrogen™ MAX Efficiency™ DH5αF´IQ Competent Cells
Células químicamente competentes de alta eficacia para aplicaciones de clonación
Marca: Invitrogen™ 18288019
411.51 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00105kg
Includes: 3 ml de células de lecho y un vial de monómero de ADN RF M13mp19 como control
Descripción
Las células químicamente competentes MAX Efficiency DH5αF'IQ™ están disponibles para la clonación M13, la clonación en plásmidos con un origen de replicación similar a f1 (fagémidos) o la clonación en cualquier vector que utilice la expresión a partir del promotor lac
- > 3 x 108 transformantes/μg de eficacia
- El episoma F' estable elimina la necesidad de cultivo en medios mínimos
- ZΔM15 para la detección de color azul/blanco de colonias o placas
No compatible con alto rendimiento (manual)
Clonación, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Célula competente | |
Sí | |
Eficacia media (10^8-10^9 ufc⁄µ g) | |
Yes (Kanamycin) | |
Sí | |
No es adecuado para preparar ADN no metilado | |
Hielo seco | |
E. coli | |
Tubo | |
5 x 200 μL |
Contiene el episoma F' | |
No | |
Almacenar en congelador ultrafrío (entre -68 y -85 °C). | |
No es adecuado para clonar ADN inestable | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
Sí | |
No | |
Lac | |
DH5a, MAX Efficiency™ |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.