Learn More
Invitrogen™ Mouse Cot-1 DNA
ADN de ratón con un tamaño predominante de 50 a 300 bp y enriquecido para secuencias de ADN repetitivas como los miembros de la familia B1, B2 y L1.
Marca: Invitrogen™ 18440016
558.95 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Includes: Cot-1 DNA™ de ratón se suministra a 1 mg/ml en 10 mM de tris-HCl (pH 7,4), 1 mM de EDTA.
Descripción
Cot-1 DNA™ de ratón se suele utilizar para bloquear la hibridación inespecífica en la detección de micromatrices. También puede usarse para suprimir la hibridación de secuencias repetitivas de ADN de roedores al mapear clones de roedores mediante hibridación in situ o southern blotting e identificar clones de ratón en cribajes de bibliotecas híbridas de células somáticas derivadas de células híbridas de ratón-hámster (1-3). La cantidad suministrada es suficiente para realizar de 5 a 10 southern blots o 500 hibridaciones in situ.
Pruebas de calidad y rendimiento: La pureza y el tamaño del ADN se verifican por electroforesis en gel de agarosa. La concentración se verifica por espectrofotometría diluyendo Cot-1 DNA™ 1:100 de ratón en 50 mM de NaOH y con el factor de conversión 0,033 μg/μl/A260. Otros métodos utilizados para determinar la concentración pueden producir resultados diferentes.
CGH de matrices, Análisis celular, Adquisición de imágenes celulares, Hibridación «in situ» de fluorescencia, Genotipado y análisis de expresión génica, Perfiles genómicos y genotipos, Hibridación «in situ» (ISH), Análisis de micromatrices
Información de órdenes
Condición de envío: Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Especificaciones
ADN de ratón | |
Cot-1 DNA | |
Ratón | |
Hibridación no específica de bloque | |
Líquido |
Cot-1 DNA™ de ratón se suministra a 1 mg/ml en 10 mM de tris-HCl (pH 7,4), 1 mM de EDTA. Almacenar a – 20 °C. | |
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco | |
Cot-1 DNA™ | |
500 μg |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.