Learn More
Invitrogen™ Neon™ Transfection System
Código de producto. 10431915
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
10431915 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 10431915
Marca: Invitrogen™ MPK5000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Dispositivo de electroporación de neón, pipeta, estación de pipetas, unidad de memoria USB, manual y cable de alimentación.
Para células madre, células primarias, células difíciles de transfeccionar y líneas celulares establecidas
Permite un suministro rápido y eficaz de ácidos nucleicos en todos los tipos de células de mamíferos, incluidas células primarias, células madre y células en las que resultad difícil la transfección. El sistema flexible y abierto permite al usuario realizar transfecciones de alta calidad utilizando protocolos optimizados o definidos por el usuario en tres sencillos pasos con tan solo 2 × 104 células por reacción y un tiempo de reacción de solo 1 segundo. Una nueva cámara de reacción proporciona un aumento dramático en la eficacia de la transfección y la viabilidad celular.
  • Hasta un 90 % en muchos tipos de células, incluyendo células difíciles de transfeccionar, células primarias y células madre
  • Transfecta fácilmente de 2 × 104 células a 6 × 106 células por reacción
  • Fácil de usar, con un único kit de reactivos para todos los tipos de células
  • El sistema abierto permite optimizar libremente los parámetros de electroporación
  • Electroporación única
  • Configuración Plug-n-play inmediata
  • Realice más transfecciones con células limitadas o valiosas
Utilizar a temperatura ambiente en condiciones normales de laboratorio.
ARNhc adenovírico, cultivo celular, transfección plasmídica de ARNhc y ARNmi, ARNi, transfección de ARNi, investigación epigenética de ARNi y ARN no codificante, ARNi retrovírico, transfecciones de células madre y células primarias, transfección de ARNip sintético, transfección, ARNi vectorial, ARNip
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Amperaje 3,0-6,0 A
Clasificación Sin material de origen animal, definido químicamente, bajo en proteínas, sin componentes xenogénicos, factores de crecimiento reducidos, suero reducido
Contenido y almacenamiento El sistema de transfección Neon™ viene con un Dispositivo de electroporación Neon™, pipeta, estación de pipetas, unidad de memoria USB, manual y cable de alimentación.
Utilizar a temperatura ambiente en condiciones normales de laboratorio.
Tipo de célula Célula madre, célula primaria, célula difícil de transfeccionar
Formato Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces
Tipo de muestra ADN plasmídico, ARNip sintético
Para utilizar con (equipo) Sistema de transfección Neon™
Para utilizar con (aplicación) Transfección
Tensión máx. 0,5-2,5 kV
Línea de productos Neón
Tipo de producto Sistema de transfección
Pureza Grado de transfección
Cantidad 1 unidad
Tiempo de reacción 1 s
Compatible con suero
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad de material de partida 2x10^4 - 6 x10^8 células; varía según el tipo de célula
Tipo de sistema Sistema de transfección Neon™
Tensión 100 - 240 VAC
Vataje 300 W
Volumen de la muestra (métrico) Depende del kit utilizado