Learn More
Invitrogen™ E. coli químicamente competente One Shot™ BL21(DE3)
Código de producto. 10749734
Click to view available options
Cantidad:
21 x 50 μl
Tamaño de la unidad:
20 reacciones
Código de producto. 10749734
Marca: Invitrogen™ C600003
Includes
E. coli One Shot BL21(DE3): 20 viales, 50 μl cada uno (total de 1 ml); ADN pUC19 (10 pg/μl): 1 vial, 50μ L, medio SOC: 1 frasco, 6 mL
Ideal para su uso con sistemas de expresión basados en el promotor T7 bacteriófago (es decir, pRSET, pCR™T7 y pET)
E. coli químicamente competente One Shot BL21(DE3) que transporta el lisógeno DE3 lambda. Las proteínas recombinantes que no son tóxicas para E. coli se suelen expresar a niveles más elevados en células BL21(DE3) que en BL21(DE3)pLysS o BL21(DE3)pLysE. Sin embargo, los niveles basales de expresión de genes heterólogos son significativamente más altos en BL21(DE3) que en BL21(DE3)pLysS o BL21(DE3)pLysE.
Acerca de las cepas BL21
Las cepas BL21 descienden de E. coli B y se han construido específicamente para una expresión de alto nivel de proteínas recombinantes. Estas cepas tienen dos atributos importantes que las hacen ideales para la expresión de proteínas: marcadores genéticos clave e inducibilidad de expresión proteica. Los marcadores genéticos más importantes ayudan al ARN y a las proteínas a acumularse a niveles altos sin degradación. La inducibilidad ayuda a minimizar los efectos tóxicos de algunas proteínas recombinantes.
No compatible con alto rendimiento (manual)
Expresión bacteriana, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Célula competente
Contiene el episoma F' Carece de episoma F'
Mejora la calidad de los plásmidos No
Clonación de ADN metilado No
Nivel de eficiencia de transformación Eficacia media (10^8-10^9 ufc⁄µ g)
Contenido y almacenamiento Contiene:
• E. coli One Shot™ BL21(DE3): 20 viales, 50 µl cada uno (total de 1 ml)
• ADN pUC19 (10 pg/ul): 1 vial, 50 µl
•, medio SOC: 1 frasco, 6 ml
Almacenar las células competentes a - 80 °C. Almacene el producto pUC19 DNA a - 20 °C. Almacenar el medio S.O.C. a 4 °C o a temperatura ambiente.
Resistencia bacteriana a los antibióticos No
Tramado azul/blanco No
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Preparación de ADN no metilado Yes (dcm)
Reduce la recombinación No
Condiciones de envío Dry Ice
Resistente al fago T1 (tonA) No
Especie E. coli
Promotor T7
Formato Tubo
Línea de productos One Shot
Cantidad 21 x 50 μl
Toxic Proteins No
Improves RNA Stability No
Improves Protein Stability Yes (lon, ompT)