Learn More
Invitrogen™ E. coli químicamente competente One Shot™ BL21(DE3)pLysS
Código de producto. p-4925022
Click to view available options
Cantidad:
11 x 50 μl
20 x 50 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10604973
Marca: Invitrogen™ C606010
Ideales para el uso con sistemas de expresión basados en el promotor T7 (por ejemplo, pRSET, pCR™T7 y pET)
Las células BL21(DE3)pLysS transportan tanto el lisógeno DE3 como el plásmido pLysS. PLysS expresa constitutivamente bajos niveles de lisozima T7, lo que reduce la expresión basal de genes recombinantes al inhibir los niveles basales de ARN polimerasa T7.
No compatible con alto rendimiento (manual)
Expresión bacteriana, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Célula competente
Contiene el episoma F' Carece de episoma F'
Mejora la calidad de los plásmidos No
Clonación de ADN metilado No
Nivel de eficiencia de transformación Eficacia media (10^8-10^9 ufc⁄µ g)
Contenido y almacenamiento • Chemically Competent cells (11 x 50 μL); store at –80°C
• pUC19 Control DNA (1 x 50 μL); store at –80°C
• S.O.C. Medium (6 mL); store at 4°C or room temperature
Resistencia bacteriana a los antibióticos Yes (Chloramphenicol)
Tramado azul/blanco No
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Preparación de ADN no metilado Yes (dcm)
Reduce la recombinación No
Condiciones de envío Dry Ice
Resistente al fago T1 (tonA) No
Especie E. coli
Promotor T7
Formato Tubo
Línea de productos One Shot
Cantidad 11 x 50 μl
Toxic Proteins No
Improves RNA Stability Yes (pLysS)
Improves Protein Stability Yes (lon, ompT)