Learn More
Invitrogen™ Células compententes One Shot™ ccdB Survival™ 2 T1R
Descripción
Includes
Células competentes ccdB Survival2 T1R: 11 viales, 50 μl cada uno; pUC19 DNA (10 pg/μl): 1 vial, 50μ L, medio S.O.C.: 1 frasco, 6 mL
Las células competentes químicamente One Shot ccdB Survival 2 T1R están diseñadas para su uso con el sistema de conversión de vectores Gateway™ y para propagar vectores de entrada superhelicoidal, donante y destino Gateway™. La eficacia de transformación es >1 x 109 transformantes/μg de ADN plasmídico. La cepa ccdB Survival™ 2 T1R E. coli deriva de la cepa TOP10.
- Resistencia al producto del gen ccdB
- Resistencia al fago T1 y T5 (el fenotipo tonA/fhuA)
- Compatible con la preparación de alta producción de ADN plasmídico superhelicoidal (el fenotipo endA1)
- Recombinación inespecífica de ADN clonado reducida (el fenotipo recA1)
No compatible con alto rendimiento (manual)
Clonación, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Célula competente |
| Contiene el episoma F' | Carece de episoma F' |
| Mejora la calidad de los plásmidos | Sí |
| Clonación de ADN metilado | Sí |
| Nivel de eficiencia de transformación | Alta eficacia (> 10^9 ufg⁄µ g) |
| Contenido y almacenamiento | Contiene: • Células competentes ccdB Survival™2 T1R: 11 viales, 50 µl cada uno • pUC19 DNA (10 pg/µl): 1 vial, 50 µl • Medio S.O.C.: 1 frasco, 6 ml Almacenar las células competentes a -80 °C. Almacene pUC19 DNA a -20 °C. Almacenar el medio S.O.C. a 4 °C o a temperatura ambiente. |
| Resistencia bacteriana a los antibióticos | Yes (Streptomycin) |
| Clonación de ADN inestable | No es adecuado para clonar ADN inestable |
| Tramado azul/blanco | Sí |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Mostrar más |