Learn More
Invitrogen™ E. coli químicamente competente One Shot™ PIR1
Da como resultado la fusión de los vectores de donante y aceptor formando un vector de expresión funcional único
Marca: Invitrogen™ C101010
333.41 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21956" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Includes: La E. coli químicamente compenente One Shot PIR1 contiene diez transformaciones de células químicamente competentes en formato One Shot.
Descripción
El sistema de clonación Echo™ es un sistema de dos vectores que utiliza el sistema de recombinación específico del sitio Cre-Lox de bacteriófago P1 (1,2) para una clonación rápida en varios vectores. Su gen de interés se clona en uno de los vectores de donantes especialmente diseñados que pueden ser recombinados con tantos vectores aceptores Eccho™ diferentes como desee. Los vectores de donante y aceptores se colocan en un tampón que contiene CRE recombinasa para una reacción de recombinación in vitro de 25 minutos. El CRE se une al sitio de Lox presente en cada vector, los une, se divide y vuelve a unir covalentemente los filamentos de ADN.
Las células competentes PIR1 se utilizan para la clonación y mantenimiento de la construcción del vector de donante (es decir, pUniV5/HIS-TOPO™) (u otro vector que contenga el R6K? origen). Contiene un alelo mutante del gen pir que mantiene la construcción del vector de donante a aproximadamente 250 copias por célula.
No compatible con alto rendimiento (manual)
Clonación, transformación
Especificaciones
Célula competente | |
Sí | |
High Efficiency (>1 x 109 cfu/μg) | |
No | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
Sí | |
No | |
One Shot | |
11 x 50 μL |
Carece de episoma F' | |
No | |
La E. coli químicamente compenente One Shot™ PIR1 contiene diez transformaciones de células químicamente competentes en formato One Shot™. Almacenar a - 80 °C. | |
No | |
No | |
Dry Ice | |
E. coli | |
One Shot™ |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.