Learn More
Invitrogen™ pcDNA™3.1 (+) Mammalian Expression Vector
Diseñado para la expresión constitutiva y de alto nivel en una variedad de líneas celulares de mamíferos
Marca: Invitrogen™ V79020
1324.80 EUR hasta el 2024-09-27
Use el código promocional "21650" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Includes: Se suministran 20 μg de este vector pcDNA3.1(+), así como un control de expresión, superenrollados y liofilizados.
Descripción
- Contiene un marcador seleccionable de Geneticin y un sitio de clonación múltiple con orientación de retroceso
- Para uso solo o en cotransfección
- Promotor del citomegalovirus (CMV) para una expresión de alto nivel
- Gran sitio de clonación múltiple en orientaciones de avance (+)
- Señal de poliadenilación de la hormona de crecimiento bovino (BGH) y secuencia de finalización de la transcripción para una mayor estabilidad de ARNm
- Origen de SV40 para la replicación episomal y rescate de vector sencillo en líneas celulares que expresan el antígeno T grande (es decir, COS-1 y COS-7)
- Gen de resistencia a la ampicilina y origen de pUC para la selección y el mantenimiento en E. coli
Expresión constitutiva, expresión de mamíferos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Especificaciones
Transfección | |
Vector de expresión de mamíferos | |
Se suministran 20 µg de este vector pcDNA™3.1(+), así como un control de expresión, superenrollados y liofilizados. Almacenar a -20 °C. Se garantiza la estabilidad de los vectores durante 6 meses si se almacenan correctamente. | |
Enzimas de restricción/MCS | |
pcDNA | |
Expresión constitutiva |
CMV | |
Geneticin™ (G-418) | |
Sin etiquetar | |
20 μg | |
pcDNA™ |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.