Learn More
Invitrogen™ pcDNA™6/TR vector Mammalian Expression Vector
Utiliza el promotor de CMV completo y añade elementos de control al operón de resistencia bacteriana a la tetraciclina para reprimir eficazmente y volver a reprimir la transcripción de esta fuerte secuencia promotora de mamíferos.
Marca: Invitrogen™ V102520
Includes: Vector superhelicoidal de 20 μg (40 μl a 0,5 μg/μl) suministrado en tampón TE, pH de 8,0.
Descripción
- Vector regulador, pcDNA6/TR, proporcionado para la expresión de alto nivel de la proteína represora de tetraciclina (TR)
- Este vector expresa el gen de resistencia a la blasticidina para una selección rápida de líneas celulares de mamíferos que expresan la proteína TR de forma estable.
Expresión de mamíferos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, expresión regulada, integración dirigida
Especificaciones
Inducible | |
CMV | |
Blasticidina | |
Temperatura ambiente | |
20 μg | |
T-REx™, pcDNA™ |
Transfección | |
Vector de expresión de mamíferos | |
Vector superhelicoidal de 20 µg (40 µl a 0,5 µg/µl) suministrado en tampón TE, pH de 8,0. Almacenar a -20 °C. | |
Sin etiquetar | |
pcDNA | |
Expresión regulada |