Learn More
Invitrogen™ Vector de expresión pFastBac™ Dual
Tiene dos promotores en un único vector para la expresión simultánea de dos proteínas en células de insectos al utilizar el sistema de expresión en baculovirus Bac-to-Bac™
Marca:  Invitrogen™ 10712024
561.68 EUR hasta el 2024-11-30
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10584773
  • 826.00€ / 1 set
Explore más ofertas especiales
Includes: Los vectores de control dual pFastBac (10 μg) y pFastBac (4 ng) se suministran liofilizados.
Descripción
Descripción
  • El vector tiene dos fuertes promotores, el promotor de poliedrina y el promotor del p10, para una expresión de alto nivel
  • Se incluye el control de expresión que expresa tanto CAT como β-glucuronidasa (gus)
Producción y titulación de baculovirus, expresión en células de insecto, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
p10, poliedrina
Los vectores de control dual pFastBac™ Dual (10 µg) y pFastBac™ (4 ng) se proporcionan liofilizados.
Almacenar a -20° C. Se garantiza la estabilidad de los vectores durante 6 meses si se almacenan correctamente.
Enzimas de restricción/MCS
pFastBac
Vector de expresión
Sin etiquetar
10 μg
pFastBac™